Learn More
Ohaus™ Pioneer™ PX 4201M Präzisionswaage
Artikelnummer. 15855347 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 4200 g
Artikelnummer. 15855347
Marke: Ohaus™ 30430024
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Pioneer PX kombiniert grundlegende Wägefunktionen mit einer wettbewerbsfähigen Leistung und bietet eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Bildung.
  • Konkurrenzfähige Leistung zu einem günstigen Preis – Die PX bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen.
  • Solide Konstruktion für den langfristigen Einsatz – Ein unteres Gehäuse aus Gussmetall, eine Unterschale sowie eine Wägeschale aus Edelstahl machen die PX zu einem robusten Gerät, dass für den vielseitigen, langfristigen Einsatz dient.
  • Entwickelt für eine einfache, intelligente Bedienung – Die PX verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen oder Anleitungen, eine statische Entnahmeleiste für eine praktische Erdung (Modelle mit Windschutz) sowie USB- und RS232-Konnektivität für eine einfache Kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrierung InCal™ - Halbautomatisch
Zertifizierung/Konformität CE
Anschlusstyp RS232 UND USB
Beschreibung Elektronische Waage, PX4201M
Fassungsvermögen 4200 g
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD
Lesbarkeit 0,100000 g
Sprachen Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX)
Linearität 0,200000 g
Material ABS-Kunststoff, Metallguss, Edelstahl, Glas
Modell PX4201M Zugelassen
Wiederholgenauigkeit 0,100000 g
Stabilisierungszeit 1,000 s
Wägemodi Basiswägung, Stückzählung, Prozentwägung, Tierwägung, Dichtebestimmung
Abmessungen (T x B x H) 321 x 209 x 98 mm
Abmessungen (L x B x H) 321,00 x 209,00 x 98,000 mm
Länge (metrisch) 321,00 mm
Breite (metrisch) 209,00 mm
Höhe (metrisch) 98,000 mm
Tiefe (metrisch) 321,00 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 180 mm
Gewicht (metrisch) 3,5 kg
Versandgewicht (metrisch) 5 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.