Learn More
Ohaus™ Pioneer™ PX 323/E Präzisionswaage
Die Pioneer PX kombiniert grundlegende Wägefunktionen mit einer wettbewerbsfähigen Leistung und bietet eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Bildung.
Marke: Ohaus™ 30429812
1090.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konkurrenzfähige Leistung zu einem günstigen Preis – Die PX bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen.
- Solide Konstruktion für den langfristigen Einsatz – Ein unteres Gehäuse aus Gussmetall, eine Unterschale sowie eine Wägeschale aus Edelstahl machen die PX zu einem robusten Gerät, dass für den vielseitigen, langfristigen Einsatz dient.
- Entwickelt für eine einfache, intelligente Bedienung – Die PX verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen oder Anleitungen, eine statische Entnahmeleiste für eine praktische Erdung (Modelle mit Windschutz) sowie USB- und RS232-Konnektivität für eine einfache Kommunikation.
Spezifikation
Nicht anwendbar | |
RS232 UND USB | |
320 g | |
0,001000 g | |
0,002000 g | |
PX323/E | |
2,000 s | |
321 x 209 x 309 mm | |
321,00 mm | |
309,000 mm | |
120 mm | |
7 kg |
CE | |
Elektronische Waage, PX323/E | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX) | |
ABS-Kunststoff, Metallguss, Edelstahl, Glas | |
0,001000 g | |
Basiswägung, Stückzählung, Prozentwägung, Tierwägung, Dichtebestimmung | |
321,00 x 209,00 x 309,000 mm | |
209,00 mm | |
321,00 mm | |
4,5 kg | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA |