Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Präzisionswaage
Erschwingliche Waage für zuverlässige Ergebnisse
Marke: OHAUS™ 30619382
855.83 EUR gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen
- Mit unterem Gehäuse aus Gussmetall, Unterschale und Wägeschale aus Edelstahl
- Langlebig konstruiert für den vielseitigen, langfristigen Einsatz
- Zweite Anzeige für zusätzliche Informationen/Anleitungen und USB-/RS232-Konnektivität für einfache Kommunikation
- Modelle mit Windschutz verfügen über eine ESR-Leiste (statische Entfernung) für eine praktische Erdung
Hauptmerkmale:
- Vom Anwender wählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen
- Automatisches Taragewicht
- Automatische Dimmfunktion
- Vom Anwender wählbare Kalibrierpunkte für die Messspanne
- Software-Sperre und Reset-Menü
- Vom Anwender wählbare Kommunikationseinstellungen und Datendruckoptionen
- Vom Anwender definierbare Projekt- und Anwender-IDs
Spezifikation
RS232 und USB-Gerät (im Lieferumfang enthalten), GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Grundwägung, Stückzählung, Prozentwägung, Tierwägung, Dichtebestimmung | |
Metallunterteil, Kunststoffoberteil, abnehmbare Edelstahlwanne, Glaswindschutz | |
0,001 g | |
50 bis 86 °F, Betriebsfähigkeit garantiert zwischen 41 bis 104 °F | |
Analytische und Präzisionswaagen | |
321 x 209 x 309 mm | |
209 mm | |
120 mm | |
4,5 kg |
620 g | |
0,001 g | |
0,002 g | |
PX623/E | |
2 s | |
10 bis 30 °C, garantierte Betriebsfähigkeit zwischen 5 und 40 °C | |
Milligramm, Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Karat, Pennyweight, Feinunze, Grain, Newton, Hongkong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical, Mesghal, Tola, Baht, Custom | |
321,00 mm | |
309 mm | |
10 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Pioneer™ Präzisionswaage > Modell: PX623/E, Kapazität: 620 g, Ablesbarkeit: 0,001 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur