Learn More
Pinacolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pinacolone is a precursor to triazolylpinacolone, triadimefon, paclobutrazol, uniconazole and metribuzin. Furthermore, it acts as an intermediate for biologically active products such as antibacterial, antifungal, antiviral and antituberculous products. It is an important ketone in organic chemistry and participates in condensation, hydrogenation and reductive amination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pinacolon ist ein Vorläufer von Triazolylpinacolon, Triadimefon, Paclobutrazol, Uniconazol und Metribuzin. Dient zudem als Zwischenprodukt für biologisch aktive Produkte wie antibakterielle, antimykotische, antivirale und antituberkulöse Produkte. Stellt ein wichtiges Keton in der organischen Chemie dar und ist bei Kondensation, Hydrierung und reduktiven Aminierungsreaktionen beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Ethanol, Äther, Aceton und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pinacolone |
| Schmelzpunkt | °C to 53°C |
| Dichte | 0.803 g/mL |
| Siedepunkt | 105°C to 106°C |
| Flammpunkt | 5°C (41°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | (CH3)3CC(O)CH3 |
| Brechungsindex | 1.397 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN1224 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Pinacolone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: Pinacolone