Learn More
Invitrogen™ PIM2 Recombinant Human Protein
PIM2 is a proto-oncogene.
Marke:  Invitrogen™ PV3649
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11523487
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
PIM2 phosphorylates BAD, which partially inhibits its apopotopic function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NP_006866
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
63.7kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length, Recombinant
pim-2 oncogene
Human
GST Tag
Kinases & Inhibitors
Apoptosis, Cell Analysis, Cell Viability, Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Cell Proliferation and Function, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
11040
10μg
RUO - research use only
Pim2
PIM Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Serine/Threonine Kinases