Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, white
Artikelnummer. p-4525308 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
200/Packung
50 Platten
Packungsgröße:
200 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10056769
Marke: Thermo Scientific™ SPL0961
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschleunigen Sie PCR- und qPCR-Anwendungen mit Piko 24-Well-PCR-Platten mit ultradünner Wand (UTW-Technologie) für eine drastische Reduzierung der Wanddicke der Wells.
Piko PCR-Platten sind eine Familie von PCR-Platten, die die Stellfläche eines Mikroskopobjektträgers aufweisen. Wir haben nicht nur die Größe der Platte verringert, sondern auch die Dicke der Well-Wände mit unserer patentierten Ultra Thin Wall (UTW)-Technologie drastisch reduziert.
Piko PCR-Platten sind auch flexible Alternativen für herkömmliche Mikrotiterplatten. Vier Platten, jeweils in der Größe eines Objektträgers, lassen sich in einen festen Rahmen einsetzen (und auch wieder entnehmen) und erreichen so die Größe einer standardmäßigen 96- oder 384-Well Mikrotiterplatte. Dieses Format ermöglicht die Kombination mehrerer Probenquellen in einem einzigen PCR-Durchlauf oder die Verarbeitung nach der PCR.
  • Wanddicke halb so hoch wie bei herkömmlichen dünnwandigen Röhrchen
  • Flexibles Format spart Kosten und verringert Abfall
  • Kompatibel mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten und Plattformen zur Handhabung von Flüssigkeiten
  • Well-Abstand und Stellfläche entsprechen den Abmessungen der Branche (ANSI)
  • Erhältlich in Transparent und in Weiß
Empfohlen für:
PCR, Fast PCR, Hochleistungs-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Verpackung 200 Platte
Produktlinie Piko
Farbe Weiß
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Piko Thermocycler, PikoReal Real-Time PCR-System
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Menge 200/Packung
Reaktionsgeschwindigkeit Standard