Learn More
Buerkle™ Pigmentstecher
Artikelnummer. 11896403 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
85 mL
145 mL
179 mL
273 mL
312 mL
480 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11896403
Marke: Buerkle™ 53690910
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pigmentstecher zur Probenahme von Pigmenten, Pasten und Schüttgut.
  • Mit halboffener Nut, 50 %, für stark haftende Produkte
  • Mit zu einem Viertel geöffneter Nut, 25 %, für leicht haftende Produkte
  • Edelstahl AISI 316L (1.4404)
  • 30 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pigmentstecher
Material Edelstahl (V4A, AISI 316)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 273 mL
Zertifizierung/Konformität DIN
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Pasten, Pigmente und agglomerierendes Schüttgut
Länge (metrisch) 1032 mm