Learn More
Buerkle™ Pigmentstecher
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
85 mL
145 mL
179 mL
273 mL
312 mL
480 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit halboffener Nut, 50 %, für stark haftende Produkte
- Mit zu einem Viertel geöffneter Nut, 25 %, für leicht haftende Produkte
- Edelstahl AISI 316L (1.4404)
- 30 mm Ø
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pigmentstecher |
| Material | Edelstahl (V4A, AISI 316) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 145 mL |
| Zertifizierung/Konformität | DIN |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Pasten, Pigmente und agglomerierendes Schüttgut |
| Länge (metrisch) | 432 mm |