Learn More
Thermo Scientific™ Wasser, LC-MS-Qualität
Thermo Scientific™ Pierce Wasser in LC/MS-Qualität ist Reinstwasser für die Formulierung von Lösungsmitteln für HPLC
79.75 € - 324.00 €
Spezifikation
Farbe | Transparent, farblos |
---|---|
Schmelzpunkt | 32°F |
Siedepunkt | 212°F |
Güte | LC-MS |
Physikalische Form | Flüssig |
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Water, LC/MS Grade ist hochreines Wasser für die Formulierung von Lösungsmitteln für HPLC.
Eine hochreine LC/MS-Präparation mit niedriger UV-Absorption, wodurch sie für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen geeignet und zuverlässig ist.
Thermo Scientific Pierce Water, LC/MS Grade, wird speziell nach einem proprietären Verfahren gereinigt und behandelt, um die Konsistenz von Charge zu Charge mit einer niedrigen UV-Absorption zu gewährleisten, um Ihnen einen besonders empfindlichen Nachweis über alle Wellenlängen zu ermöglichen. Pierce Wasser ist 0,2 Mikrometer gefiltert, in lösungsmittelgespülten Braunglasflaschen verpackt und unter einer Stickstoffatmosphäre mit Teflon TFE-gefütterten Fluorkohlenstoffkappen versiegelt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale:
- Reinheit und Qualität werden mit 30 Tests für die Verwendung in LC/MS-Anwendungen validiert
- 0,2 Mikrometer-gefiltert, verpackt in lösungsmittelgespülten Braunglasflaschen
- unter Stickstoffatmosphäre versiegelt, um die Absorption unbekannter atmosphärischer Gase zu eliminieren
Produktspezifische Informationen:
Allgemeine Eigenschaften von Wasser
- Summenformel: H2O
- Molekulargewicht: 18,01
- CAS Nummer: 7732-18-5
Pierce Wasser in LC/MS-Qualität wird speziell gereinigt und gemäß den höchsten Spezifikationen getestet, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten, die Empfindlichkeit Ihres Assays zu maximieren und die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern.
Spezifikation
Transparent, farblos | |
212°F | |
Flüssig |
32°F | |
LC-MS | |
Pierce™ |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.