Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ungefärbter Protein-Molekulargewichtsmarker
Artikelnummer. 11882114 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2 x 1 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11882114
Marke: Thermo Scientific™ 26610
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Eine Mischung aus sieben nativen Proteinen (14,4 bis 116 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
Thermo Scientific™ ungefärbter Protein-Molekulargewicht-Marker ist eine Mischung aus sieben nativen Proteinen (14,4 kDa bis 116 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
Der Protein-MW-Marker wurde für die genaue Bestimmung von Proteinen in der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese sowie auf PVDF-, Nylon- und Nitrocellulosemembranen entwickelt. Der Proteinstandard produziert scharfe Banden auf Protein-Minigelen nach der Färbung mit Thermo Scientific Pierce Gel-Färbungen oder anderen Coomassie-Farbstoffen oder Silberfärbungen.
Besondere Merkmale:
  • Größenbereich – sieben Proteine im Bereich von 14,4 bis 116 kDa
  • Gebrauchsfertig – wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert
  • Scharfe Banden – gleichmäßige Intensität bei Coomassie- oder Silberfärbung
  • Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Enthält:
Proteine (je 0,1 bis 0,2 mg/ml) in 62,5 mmol Tris-HCl (pH 7,0 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 50 mmol DTT, 30 mmol NaCl, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 50 % Glycerin; Komponentenproteine: Beta-Galactosidase (116 kDa), Rinderserumalbumin (66,2 kDa), Ovalbumin (45,0 kDa), Lactat-Dehydrogenase (35,0 kDa), REase Bsp98I (25,0 kDa), Beta-Lactoglobulin (18,4 kDa), Lysozym (14,4 kDa)
Empfohlen für:
Genaue Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western-Blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Inhalt: zwei 1 ml-Fläschchen
Lagerungspuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 50 mmol DTT, 30 mmol NaCl, 0,01 % Bromophenolblau und 50 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei -20 °C lagern
Number of Markers 7
Produkttyp Proteinleiter
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 14,4 bis 116 kDa
Färbemitteltyp Ungefärbt
Gelkompatibilität Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
Molekulargewicht 116, 66,2, 45, 35, 25, 18,4, 14,4 kDa
Produktlinie Pierce
Menge 2 x 1 ml
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Systemtyp Western Blotting, SDS-PAGE