Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease-Mix, MS-Gütegrad
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade ist eine Serin-Endoproteinase-Mischung in MS-Qualität aus Trypsin und LysC, die zur gleichzeitigen Verdauung von Proteinen für eine effizientere Verdauung als mit Trypsin allein verwendet werden kann.
Marke: Thermo Scientific™ A41007
142.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Pierce Proteasen sind kleine, praktische Packungen mit individuellen, aufgereinigten, hochspezifischen Proteasen für die Verwendung in verschiedenen Kombinationen, um eine bessere Sequenzabdeckung und Proteinidentifizierung für die Massenspektrometrie zu erzielen.
- Verbesserter Verdau – Die Enzymkombination reduziert versäumte tryptische Spaltungen
- Praktisch - Trypsin- und LysC-Proteasen bieten ein optimiertes Verdauverhältnis in einem kombinierten Anwendungsformat
- Außergewöhnliche Auswahl - Trypsin weist eine C-terminale Lysin- und Arginin-Spezifität von >95 % auf; LysC weist eine C-terminale Lysin-Spaltspezifität von >90 % auf
- Stabil – Enzymgemisch in einem gefriergetrockneten Format
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Proteinproben | |
Massenspektrometrie | |
5 x 20 μg | |
Fest |
Trypsin/Lys-C-Protease-Mix | |
Nasseis | |
Peptide | |
Proteinverdau | |
MS |