Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease-Mix, MS-Gütegrad
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade ist eine Serin-Endoproteinase-Mischung in MS-Qualität aus Trypsin und LysC, die zur gleichzeitigen Verdauung von Proteinen für eine effizientere Verdauung als mit Trypsin allein verwendet werden kann.
Marke: Thermo Scientific™ 90058
391.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Pierce Proteasen sind kleine, praktische Packungen mit individuellen, aufgereinigten, hochspezifischen Proteasen für die Verwendung in verschiedenen Kombinationen, um eine bessere Sequenzabdeckung und Proteinidentifizierung für die Massenspektrometrie zu erzielen.
Pierce Trypsin Protease, MS-Klasse, ist eine Serin-Protease, die aus Schweinepankreas-Extrakten abgeleitet wird. Das Enzym wird mit TPCK behandelt, um chymotryptische Aktivität zu eliminieren und methyliert, um die Stabilität während der Proteinverdauung zu verbessern. Dieses modifizierte Trypsin in Massenspektrometriequalität wird anschließend erneut gereinigt, in Glasfläschchen lyophilisiert und in praktischen Füllgrößen von 5 × 20 μg, 5 × 100 μg und 1 mg verpackt.Besondere Merkmale:
Außergewöhnliche Selektivität – Spaltung an der Carboxylseite von Lysin- und Arginin-Resten mit einer Spezifität von mehr als 95 %
Hohe Reinheit – Keine nachweisbare Chymotrypsin-Aktivität
Verbesserte Stabilität – Modifiziert und gefriergetrocknet zur Verringerung der autolytischen Aktivität
Wirtschaftlich – Erhältlich in kostengünstigeren Füllgrößen
Empfohlen für:
- In-Gel-Verdau von Proteinen aus 1D- oder 2D-Gelen
- Tryptische Proteinverdau in Lösung
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Die Produkte werden mit Eis versendet. | |
Peptid | |
Proteinverdau | |
MS |
Trypsin-Protease | |
Nach Erhalt bei -20 °C in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät lagern. Die Produkte werden mit Eis versendet. | |
Proteinproben, Zelllysat | |
Massenspektrometrie | |
5 x 100 µg | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Trypsin Protease
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: trypsin