Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease-Mix, MS-Gütegrad
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade ist eine Serin-Endoproteinase-Mischung in MS-Qualität aus Trypsin und LysC, die zur gleichzeitigen Verdauung von Proteinen für eine effizientere Verdauung als mit Trypsin allein verwendet werden kann.
Marke:  Thermo Scientific™ 90054
217.34 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11854201
  • 326.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Pierce Proteasen sind kleine, praktische Packungen mit individuellen, aufgereinigten, hochspezifischen Proteasen für die Verwendung in verschiedenen Kombinationen, um eine bessere Sequenzabdeckung und Proteinidentifizierung für die Massenspektrometrie zu erzielen.
Eine Verbesserung der Sequenzabdeckung und der Gesamtproteincharakterisierung kann sich aus der Verbesserung der chromatographischen oder der Ionisierungseigenschaften des Peptids ergeben. Die Massen dieser größeren Peptide können bei hohen Ladungszuständen auf gängigen hochauflösenden Massenspektrometern genau gemessen werden, wodurch die Datenbanksuchzeit verkürzt und die Sequenzabdeckung und -sicherheit erhöht wird. Schließlich können größere Peptide durch neue Fragmentierungstechniken wie Elektronentransferdissoziation (ETD) oder Elektroneneinfangdissoziation (ECD), die post-translationale Modifikationen, wie Phosphorylation, intakt lassen, effektiv fragmentiert werden.
Leistungsmerkmale:
  • Proteasen bieten an mehreren Stellen eine spezifische Spaltung, wodurch die Erforschung der primären Proteinstruktur ermöglicht wird
  • Bessere Ergebnisse bei der Proteincharakterisierung von überlappenden Peptiden mit komplementären Chromatographie-, Ionisierungs- und Fragmentierungseigenschaften
  • Protokolle sind für MS-Anwendungen konzipiert
  • Optimierte Datenverarbeitung und -analyse verbessern die Interpretation und Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Massenspektrometer
Pierce™
Proteinproben, Zelllysat
Massenspektrometrie
5 x 10 μl
Protease
Nach Erhalt bei -20 ° C in einem frostfreien Tiefkühlgerät lagern.
Peptide
Proteinverdau
MS
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ394153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number90054
ChargennummerZI389793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number90054
ChargennummerZH388023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number90054
ChargennummerZG388022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog Number90054
ChargennummerZE388021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2024 Catalog Number90054
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease-Mix, MS-Gütegrad > Glu-C-Endoproteinase, 5 x 1 μg