Learn More
Thermo Scientific™ NHS-Rhodamine (5/6-carboxy-tetramethyl-rhodamine succinimidyl ester), mixed isomer
Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Fluoreszenz-Bildgebung (z. B. 546; em 572-615) mit diesen aktiven Derivaten aus rot fluoreszierendem Rhodaminfarbstoff.
Marke: Thermo Scientific™ 46406
Weitere Details : CAS : 27174-71-6 Netto-Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRITC und Rhodamin Markierungsreagenzien und -Kits sind Hochleistungsderivate des Farbstoffs Rhodamin und für eine einfache und zuverlässige Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Verwendung als Fluoreszenzsonden aktiviert.
Rhodamin-Farbstoffe werden in Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz-Assays wie Western Blotting und ELISA verwendet. TRITC, NHS-Rhodamin und Texas Red™ Sulfonylchlorid reagieren auf primäre Amingruppen an Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen. Rhodaminfarbstoffe sind oft eine Mischung aus Isomeren mit reaktiven Gruppen, die sich an den Positionen 5 und 6 des unteren Rings befinden. Die Eigenschaften dieser Isomere sind hinsichtlich der Anregungs- und Emissionsspektren nicht unterscheidbar, und für Proteinanwendungen ist es nicht erforderlich, ein spezifisches Isomer zu isolieren. Das einzelne Isomer wird in hochauflösenden Trennverfahren wie Sequenzierung und Kapillarelektrophorese verwendet.Besondere Merkmale:
- Markierung und Aufreinigung von Antikörpern innerhalb von etwa einer Stunde Effektive Markierung von Antikörpern und anderen aufgereinigten Proteinen an Primäraminen (lysinseitige Ketten) Standardprotokollergebnisse für Antikörper mit ausgezeichneten Farbstoff-Protein-Verhältnissen für optimale Aktivität und Fluoreszenz Einweg-Fluoren: keine Notwendigkeit, winzige Mengen Pulver zu wiegen; die Kits enthalten Einweg-Fläschchen mit Reagenz Effiziente Aufreinigung und Entfernung von nicht reagierendem Farbstoff mit ausgezeichneter Proteinrückgewinnung
Spezifikation
Pierce NHS-Rhodamin | |
NHS-Rhodamin | |
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort nicht über -20 °C lagern. | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester | |
Klassische Farbstoffe | |
575 |
25 mg | |
DMF (Dimethylformamid) | |
Amin | |
Rhodaminisomere, TMR (Tetramethylrhodamin), TRITC-Isomere | |
Pierce™ | |
552 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.