Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoressigsäure (TFA), LC-MS-Gütegrad
Artikelnummer. 13464279 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 13464279
Marke: Thermo Scientific™ 85183
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Flaschen mit 99,5 % reiner TFA-Flüssigkeit (MW 114.02, CAS 76-05-01; Verkauf nach Gewicht); zum HPLC-Einsatz als Ionenpaarbildungsreagenz bei der Peptidtrennung mit Umkehrphase
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoressigsäure (TFA) wird gemäß strengen Spezifikationen hergestellt und geprüft, um eine hervorragende Leistung als Ionenpaar-bildendes Mittel bei der Peptidtrennung mit reverser Phase zu gewährleisten.
Bei komplexen Peptidtrennungen kann der Schlüssel zum Erfolg in der Variation der Selektivität liegen. Das Variieren der Zusammensetzung der mobilen Phase an derselben Säule kann die Selektivität ausreichend ändern, um eine Auflösung für Peptide zu erzielen, die sonst überlappen würden. Die TFA-Konzentration wird normalerweise mit 0,1 % angegeben für die HPLC mit Umkehrphase von Peptiden. Für reproduzierbare Trennungsergebnisse zwischen mehreren Durchläufen bzw. bei der Verarbeitung in verschiedenen Laboren ist die Verwendung identischer Konzentrationen entscheidend.
Leistungsmerkmale:
  • Reinheitsgrad: > 99,5 % TFA und außergewöhnliche Klarheit ermöglichen einen empfindlichen, Zerstörungs-freien Peptidnachweis bei niedrigen UV-Wellenlängen.
  • Hochleistungsverpackung: Abgefüllt unter Stickstoff in Braunglas mit PTFE-ausgekleideten Fluorocarbonschutzkappen zur Erhaltung der TFA-Integrität.
  • Komfort durch Formatauswahl: Mit 1 ml Ampullen können Sie in kürzester Zeit 1 Liter 0,1%ige (V/V) TFA-Lösung für die mobile Phase bei der Chromatographie mit Umkehrphase vorbereiten.
Bestellinformationen:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menütext Trifluoressigsäure (TFA)
Inhalt und Lagerung Kühl, trocken und in einem gut belüfteten Bereich aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen.
Form Flüssig
Reagenztyp Ionenkopplungsreagenz
Menge 50 ml
Zusammensetzung 99,5 % TFA
Produktlinie Pierce
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic Acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P315-Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trifluoroacetic acid