Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Triethylamin (TEA)-Lösungsmittel
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Triethylamin (TEA) ist ein hochreines Lösungsmittel, das in bestimmten HPLC-Protokollen verwendet werden kann, beispielsweise als schwacher Anionentauscher, um bestimmte tryptische Peptide auf einer Umkehrphasen-Säule aufzulösen.
Triethylamin ist ein Ionenpaarbildungsreagenz, das die Selektivität bei der HPLC-Trennung mit Umkehrphase ändert. Durch die Paarung mit Peptiden werden Peaks wirkungsvoll schärfer konturiert, was zu einer verbesserten Peakauflösung führt.
Leistungsmerkmale:
- > 99,5 % Triethylamin-Reinheit, ermöglicht den Nachweis empfindlicher Peptide bei niedrigen UV-Wellenlängen in HPLC-Peptid-Trennsystemen mit Umkehrphase. Abgefüllt in braunen Glasflaschen mit PTFE-beschichteten Schutzkappen für die Reagenzienintegrität
- Verfügt über eine niedrige UV-Absorption zur Ermöglichung einer maximal empfindlichen Detektion bei allen Wellenlängen
Eigenschaften von Triethylamin
- Alternative Namen TEA, Diethylethanamin Molekülformel C6H15N Molekulargewicht 101,19 Dichte 0,726 g/ml
Bestellinformationen:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | Pierce |
| Reagenztyp | Ionenkopplungsreagenz |
| Menge | 100 g |
| Typ | Triethylamin (TEA) |
Sicherheit und Handhabung
- TRIETHYLAMINE, SEQUANAL GRADE TEA 100 GM
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Triethylamine