Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Triethylamin (TEA)-Lösungsmittel
Artikelnummer. 11571074 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11571074
Marke: Thermo Scientific™ TS25108
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Flaschen mit zu 99.5 % reiner TFA-Flüssigkeit (Molekülmasse 101.2, CAS 121-44-8) (Verkauf nach Gewicht); zum HPLC-Einsatz als Ionenpaarbildungsreagenz bei der Peptidtrennung mit Umkehrphase.
Thermo Scientific™ Pierce Triethylamin (TEA) ist ein hochreines Lösungsmittel, das in bestimmten HPLC-Protokollen verwendet werden kann, beispielsweise als schwacher Anionentauscher, um bestimmte tryptische Peptide auf einer Umkehrphasen-Säule aufzulösen.
Triethylamin ist ein Ionenpaarbildungsreagenz, das die Selektivität bei der HPLC-Trennung mit Umkehrphase ändert. Durch die Paarung mit Peptiden werden Peaks wirkungsvoll schärfer konturiert, was zu einer verbesserten Peakauflösung führt.
Leistungsmerkmale:
  • > 99,5 % Triethylamin-Reinheit, ermöglicht den Nachweis empfindlicher Peptide bei niedrigen UV-Wellenlängen in HPLC-Peptid-Trennsystemen mit Umkehrphase. Abgefüllt in braunen Glasflaschen mit PTFE-beschichteten Schutzkappen für die Reagenzienintegrität
  • Verfügt über eine niedrige UV-Absorption zur Ermöglichung einer maximal empfindlichen Detektion bei allen Wellenlängen
Eigenschaften von Triethylamin
  • Alternative Namen TEA, Diethylethanamin Molekülformel C6H15N Molekulargewicht 101,19 Dichte 0,726 g/ml
Bestellinformationen:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
Form Flüssig
Produktlinie Pierce
Reagenztyp Ionenkopplungsreagenz
Menge 100 g
Typ Triethylamin (TEA)