Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substratlösung
Artikelnummer. p-4532141 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
1 l
250 ml
Substrat:
Langsames TMB-ELISA-Substrat
RTB-ELISA-Substrat
TMB-Substrat
Ultra TMB-ELISA Substrat
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
400 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11849260
Marke: Thermo Scientific™ 34024
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrate für ELISA, die sich bei Zugabe einer Schwefelsäure- oder Phosphorsäure-Stopplösung von blau nach gelb verfärben.
Thermo Scientific™ Pierce TMB ELISA-Substrate weisen die Aktivität von Meerrettich-Peroxidase (HRP) nach. Sie erzeugen eine blaue Farbe (Amax = 370 nm und 652 nm), die nach Zugabe einer Stopplösung mit Schwefel- oder Phosphorsäure nach gelb umschlägt (Amax = 450 nm).
TMB (3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin) ist ein Chromagen, das sich bei Oxidation mit Wasserstoffperoxid (katalysiert durch HRP) blau verfärbt. Die Absorption erfolgt insbesondere bei 370 und 652 nm. Nach Zugabe von Schwefel- oder Phosphorsäure zum Stopp der Reaktion wechselt die Farbe dann nach Gelb (Messung bei 450 nm). TMB verfügt über eine sehr hohe Sensitivität und oxidiert schneller als andere HRP-Substrate, was sich in einer schnelleren Farbausbildung äußert. Im Gegensatz zu anderen handelsüblichen Substraten enthalten diese Produkte kein DMF bzw. DMSO. Es gibt drei Rezepturen, die sich in erster Linie durch ihre Empfindlichkeit unterscheiden. Slow TMB liegt hinsichtlich der Empfindlichkeit im mittleren Bereich und ist ideal für kinetische Messwerte. Die Empfindlichkeit von Turbo TMB ist vergleichbar mit der von OPD bei ca. 1 mg/ml. Ultra TMB-ELISA verfügt über das höchstmögliche Signal-Rausch-Verhältnis und über eine Empfindlichkeit im Picogrammbereich.
Leistungsmerkmale:
  • Gebrauchsfertige Lösungen
  • Kein Wasserstoffperoxid erforderlich
  • Keine Filtrierung erforderlich
  • Nicht-karzinogen
  • Verschiedene Empfindlichkeiten für jeden Assay
1-Step TMB-Substrate
  • Die gebrauchsfertigen Substrate bestehen nur aus einer Komponente
  • Kein Wasserstoffperoxid erforderlich
  • Nicht-karzinogen
  • Enthalten kein DMF oder DMSO
  • Erhältlich in drei Formulierungen, die je nach Empfindlichkeit variieren
TMB-Substrat-Kit
  • Empfindlicher als OPD in Endpunkt-ELISAs
  • Anwenderfreundlich
  • Ergebnisse in Sekundenschnelle
Inhalt:
TMB-Substrat-Kit (PI-34021): Peroxidasesubstrat, 200 ml; Peroxidlösung, 200 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ELISA-Substrat
Menge 250 ml
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produktlinie 1-Step™
Substrat Langsames TMB-ELISA-Substrat
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Inhalt und Lagerung Lagerung: Nach Erhalt bei 4 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Versandbedingung Umgebungstemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Step TMB ELISA Substrate Solutions
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol