Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substratlösung
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrate für ELISA, die sich bei Zugabe einer Schwefelsäure- oder Phosphorsäure-Stopplösung von blau nach gelb verfärben.
Marke:  Thermo Scientific™ 34022
227.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11839260
  • 246.00 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce 1-Step Turbo TMB-ELISA Substratlösung
250 ml
1-Step™
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Umgebungstemperatur
ELISA-Substrat
Kolorimetrisch
Chemisches Substrat
Lagerung: Nach Erhalt bei 4 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK398313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number34022
ChargennummerAA405498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number34022
ChargennummerZK398313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog Number34022
ChargennummerZJ399903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2024 Catalog Number34022
ChargennummerZH396280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number34022
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substratlösung > Turbo TMB; 250 ml