Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substratlösung
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrate für ELISA, die sich bei Zugabe einer Schwefelsäure- oder Phosphorsäure-Stopplösung von blau nach gelb verfärben.
Marke:  Thermo Scientific™ 34021
267.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10076433
  • 300.00 € / 400 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Substratlösung, 200 ml stabile Peroxidlösung
1 Kit
Pierce™
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
ELISA-Substrat
Kolorimetrisch
Chemisches Substrat
Ausreichend für: 400 ml eines typischen 1x TMB-Puffers (4000 Wells bei 100 µl pro Well)
• TMB-Lösung, 200 ml
• Peroxidlösung, 200 ml
Bei 4 °C lagern
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substratlösung > TMB-Kit; 400 ml-Kit