Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™ Format
Reduzieren Sie Protein- und Peptid-Disulfid-Bindungen mit diesem Thiol-freien, reinen, kristallinen Tris-(2-carboxyethyl)phosphin-Hydrochlorid, TCEP (CAS 5961-85-3).
Marke: Thermo Scientific™ A35349
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce TCEP-HCl ist reines, kristallines Tris-(2-carboxyethyl)phosphin-Hydrochlorid, eine Thiol-freie Verbindung, die sehr effektiv ist, um Protein- und Peptid-Disulfid-Bindungen zu reduzieren und geruchlos und stabil ist.
Thermo Scientific No-Weigh Produkte sind Spezialreagenzien, die in einem voraliquotierten Format geliefert werden. Die vorgewogene Verpackung trägt dazu bei, den Verlust der Reagenzreaktivität und eine Kontamination im Laufe der Zeit zu verhindern, indem wiederholtes Öffnen und Schließen des Fläschchens minimiert wird. Das Format ermöglicht die Verwendung frischer Reagenzfläschchen bei jedem Einsatz, wodurch das mühsame Abwiegen kleiner Reagenzmengen vermieden und Bedenken hinsichtlich der Reagenzstabilität reduziert werden.
- Geruchsneutral: Im Gegensatz zu DTT oder BME ist TCEP geruchsfrei und kann Proteine bequem auf dem Labortisch reduzieren
- Spezifisch: Selektive und vollständige Reduktion selbst der stabilsten wasserlöslichen Disulfide über einen weiten pH-Bereich
- Einfach: Effektive Reduzierung bei Raumtemperatur und pH-Wert 5 in weniger als 5 Minuten
- Stabil: Die inhärente Stabilität und Resistenz gegen Luftoxidation macht besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung oder Lagerung überflüssig; nicht-flüchtig und nicht-reaktiv gegenüber anderen funktionellen Gruppen, die in Proteinen vorkommen
- Effizient: Für die meisten Anwendungen bieten 5 bis 50 mM TCEP einen ausreichenden molaren Überschuss, um Peptid- oder Protein-Disulfid-Bindungen bei Raumtemperatur innerhalb weniger Minuten effektiv zu reduzieren.
- Kompatibel: Bei TCEP ist die Entfernung des Reduktionsmittels vor den meisten Anwendungen (z. B. Histidin-markierte Proteinreinigung, Maleimid-Konjugationen) nicht erforderlich.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur im versiegelten Behälter aufbewahren, um Oxidation zu verhindern. | |
No-Weigh™, Pierce™ | |
10 x 1 mg |
Raumtemperatur | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.