Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ West Pico, Rabbit
Für die Detektion im Picogrammbereich und die Western-Blot-Entwicklung nach weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer.
167.00 € - 328.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Western-Blot-Kit |
---|---|
Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10481945
|
Thermo Scientific™
35061 |
Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrat, Kaninchen |
328.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10574914
|
Thermo Scientific™
35066 |
Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrat, Kaninchen, Einstiegsgröße |
167.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrat enthält optimierte Reagenzien und Protokolle, die einen Nachweis im Picogrammbereich ermöglichen und die typische Entwicklung von Western Blots auf weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer verkürzen.
Diese Fast Western Blot Kits benötigen nur minimalen Zeitaufwand und liefern Ergebnisse, die mit dem klassischen Western Blotting mit SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate vergleichbar sind. Die Kits enthalten alle Reagenzien, die für die Durchführung eines Western Blots erforderlich sind, der entweder mit einem primären Antikörper für Maus oder Kaninchen erforscht wird. Wie andere Western Blotting-Methoden erzeugt das enthaltene SuperSignal West Pico Substrate ein chemilumineszentes Signal, das mit fotografischen oder anderen Bildgebungsverfahren nachweisbar ist. Die entwickelten Blots können wiederholt exponiert und vom primären Antikörper entfernt und erneut untersucht werden.Leistungsmerkmale:
Schnell – Picogramm-Nachweisbereich in etwa 1 Stunde
Praktisch – Keine teure Hardware oder Vakuum erforderlich, keine Verstopfungsprobleme
Einfach – Das optimierte Protokoll macht die Western-Blot-Analyse einfacher denn je
Wirtschaftlich – Es müssen keine zusätzlichen Verbrauchsmaterialien oder Zusatzgeräte gekauft werden
Stabil – Alle Kit-Komponenten bei einer Lagerung bei 4 °C ein Jahr stabil
Einfach – Vollständige Kits enthalten alle Komponenten, die zum Blockieren, Sondieren und Entwickeln eines Blots mit standardmäßigen Maus- oder Kaninchen-Primärantikörpern erforderlich sind
Kompatibel mit:
Pierce Membranen und Filterpapier; CL-Xposure™ Film für Western Blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Restore Plus™ Western Blot Stripping-Puffer
Spezifikation
Western-Blot-Kit | |
Flüssig | |
Nitrozellulose, PVDF | |
HRP | |
Kaninchen |
Chemolumineszenz | |
Western Blot | |
Pierce™, SuperSignal™ | |
Meerrettich-Peroxidase | |
Pikogramm-Niveau |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.