Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (Sulfosuccinimidyll 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxylat), No-Weigh™ Format
Dieser mittellange, wasserlösliche Crosslinker aus NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden eines cyclohexanhaltigen Spacerarms von 8 Atomen ermöglicht das Vernetzen von Aminen mit Sulfhydrylgruppen.
Marke: Thermo Scientific™ A39268
213.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ÅThermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC ist ein sehr beliebter, wasserlöslicher Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines Cyclohexan-Spacerarms mittlerer Länge (8,3 Ås).
- Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Maleimid
- Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
- Wasserlöslich (im Vergleich zu SMCC), sodass eine Vernetzung in physiologischen Lösungen möglich ist
- Hochreines Reagenz in kristalliner Form kann sich zur Herstellung von hochreinen vernetzten Konjugaten eignen.
- Die Cyclohexan-Brücke verleiht der Maleimid-Gruppe zusätzliche Stabilität und macht Sulfo-SMCC zum idealen Verbindungsmittel für die Aktivierung von Maleimid. Maleimid-Gruppen sind 64 Stunden lang stabil in 0,1 M Natriumphosphatpuffer, pH 7 bei 4 °C.
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl | |
Sulfo-SMCC | |
Nein | |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid, Sulfo-NHS-Ester | |
Fest | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
436,37 | |
8,3 Å | |
Nein | |
No-Weigh™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
10 x 2 mg | |
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität | |
Vernetzer |