Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Strong Cation Exchange and Strong Anion Exchange Spin Columns
Perform rapid protein fractionation and sample preparation based on positive and negative charge differences using Pierce Strong Cation and Anion Exchange Spin Columns, in mini (4 mg) and maxi (80 mg) binding formats.
Marke:  Thermo Scientific™ 90010
175.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10311514
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern.
Zentrifugationssäule
Aufgeladener Ligand
Pierce™
Strong Anion
Stark
Cellulosemembran, Ionenaustausch
24 Säulen
500 μl, 4 mg
Dokumentation
Application Notes
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL403388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number90010
ChargennummerUG287914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number90010
ChargennummerZG403386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number90010
ChargennummerZE385172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number90010
ChargennummerZA359666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number90010
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Strong Cation Exchange and Strong Anion Exchange Spin Columns > Pierce Strong Anion Ersatz-Zentrifugationssäulen, Mini