Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity Streptavidin-HRP, Pre-Diluted
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin HRP Konjugat ist ein exklusives Peroxidase-konjugiertes Streptavidin/Biotin-bindendes Protein, das Signalamplifikationen wie Poly-HRP und außergewöhnliche Lagerungsstabilität ermöglicht.
Leistungsmerkmale:
Hohe Empfindlichkeit – Nachweis niedriger Zielwerte ohne Hintergrund und Erhalt hoher Signal-Rausch-Verhältnisse
Kosteneffizient – Verwendung von weniger Konjugat für Western Blotting- und ELISA-Anwendungen trotz hervorragender Ergebnisse
Flexibel – Kompatibel mit typischen chemilumineszierenden, fluoreszierenden und kolorimetrischen Peroxidase-Substraten
Praktisch – Das gebrauchsfertige stabilisierte Flüssigformat hat zur Folge, dass Sie nicht auf das Auftauen warten und nicht aliquotieren müssen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 2 mL |
| Zielmolekül | Biotin |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C mindestens ein Jahr lang stabil |
| Spezifität | Biotin |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, chemolumineszierend, chemofluoreszierend |
| Enzym | HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blotting, ELISA |
| Produktlinie | Pierce |
| Marker oder Farbstoff | HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP, Pre-Diluted
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one