Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin-beschichtete Platten, transparent, 96-Well
Vorblockierte und gebrauchsfertige Polystyrolplatten zum Binden biotinylierter Antikörper oder Sonden für ELISA und andere zielspezifische Assays.
244.00 € - 1208.00 €
Spezifikation
Bindungseigenschaft | Standardkapazität, Affinität |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Platten nach Erhalt bei 4 °C im ungeöffneten Beutel lagern. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. Platten werden bei Umgebungstemperatur versendet. |
Produktlinie | Pierce™ |
Material | Polystyrol |
Oberflächenbehandlung | Streptavidin |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Plattenblockierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Plattenblockierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10485775
|
Thermo Scientific™
15219 |
Schwarz, 96-Well | Blocker™ BSA-Puffer |
288.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10278243
|
Thermo Scientific™
15119 |
Schwarz, 96-Well | SuperBlock™ Puffer |
299.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10412905
|
Thermo Scientific™
15407 |
Schwarz, 384-Well | SuperBlock™ Puffer |
512.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10687764
|
Thermo Scientific™
15121 |
Durchsichtig, 8-Well-Streifen | Blocker™ BSA-Puffer |
289.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10185423
|
Thermo Scientific™
15120 |
Durchsichtig, 8-Well-Streifen | SuperBlock™ Puffer |
289.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10195423
|
Thermo Scientific™
15122 |
Transparent, 8-Well-Streifen (5/Packung) | SuperBlock™ Puffer |
1208.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10155473
|
Thermo Scientific™
15125 |
Transparent, 96-Well | Blocker™ BSA-Puffer |
244.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10288243
|
Thermo Scientific™
15124 |
Transparent, 96-Well | SuperBlock™ Puffer |
261.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10485005
|
Thermo Scientific™
15126 |
Transparent, 96-Well (5/Packung) | SuperBlock™ Puffer |
1080.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10678534
|
Thermo Scientific™
15405 |
Transparent, 384-Well | SuperBlock™ Puffer |
542.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10308783
|
Thermo Scientific™
15218 |
Weiß, 96-Well | Blocker™ BSA-Puffer |
282.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10722984
|
Thermo Scientific™
15118 |
Weiß, 96-Well | SuperBlock™ Puffer |
294.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin-beschichtete Platten sind vorblockierte und gebrauchsfertige 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol für die Bindung biotinylierter Antikörper oder Sonden für ELISA und andere zielspezifische Assays.
- Vorblockierte und gebrauchsfertige Polystyrolplatten zum Binden biotinylierter Antikörper oder Sonden für ELISA und andere zielspezifische Assays
- Die ungefähre Bindungskapazität beträgt ∼ 5 pmol Biotin/Well
- Einfache und schonende Immobilisierung von Biotin-haltigen Konjugaten
- Keine Denaturierung der Proteinkomponente eines Konjugats nach der Bindung
- Ideal zum Binden kleiner biotinylierter hydrophiler Moleküle (z. B. Peptide), die typischerweise eine schlechte Bindung an Polystyrol aufweisen
- Vorblockiert mit SuperBlock Blockierpuffer
- Geringe nichtspezifische Bindung
- Erhältlich in 96-Well- und 384-Well-Plattenformaten und vorblockiert mit SuperBlock Blockierpuffer
- Wählen Sie aus klaren, weißen und schwarzen Platten für die Verwendung mit kolorimetrischen (chromogenen), chemilumineszierenden und fluoreszierenden Nachweismethoden
- Biotin-Bindungsplatten sind ideal für Anwendungen, bei denen die direkte Adsorption an Polystyrol Antikörper oder das Zielmolekül denaturiert
- Streptavidin ist das beliebteste und am weitesten verbreitete Biotin-bindende Protein für Forschungsmethoden
- Es hat einen isoelektrischen Punkt von 5 bis 6 und führt daher zu geringen unspezifischen Wechselwirkungen
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität | |
Pierce™ | |
Streptavidin |
Platten nach Erhalt bei 4 °C im ungeöffneten Beutel lagern. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. Platten werden bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Polystyrol | |
5 Platten |