Learn More
Thermo Scientific™ SPDP (Succinimidyl 3-(2-Pyridyldithio)propionat)
Artikelnummer. 10220264 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 10220264
Marke: Thermo Scientific™ 21857
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vernetzen von Aminen mit Sulfhydrylen mit diesem Crosslinker, der aus NHS-Ester- und Pyridylldithiol-Gruppen auf 3-atomigem Spacerarm besteht; bildet spaltbare Disulfid-Bindungen mit Cysteinen.
Thermo Scientific™ Pierce SPDP ist ein kurzkettiger Crosslinker für die Amin-zu-Sulfhydryl-Konjugation über NHS-Ester und PyridylldiThiol-reaktive Gruppen, die spaltbare (reproduzierbare) Disulfid-Bindungen mit Cystein-Sulfyhydrl bilden.
Leistungsmerkmale:
  • Weit verbreitet in der Immunchemie; Konjugate, die in Wirkstoffträger-Systemen, Antikörperproduktion und Enzym-Immunoassays verwendet werden
  • Kann als Protein-Thiolationsreagenz verwendet werden.
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Pyridyldisulfid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Von Thiols
Beschreibung SPDP
Molekulargewicht 312,36
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 6,8 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei -20 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil NHS-Ester, Pyridylldisulfid
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Pulver
Menge 50 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard, Premium-Gütegrad
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Crosslinker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SPDP (succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-[1-Oxo-3-(2-pyridyldithio)pro poxy]pyrrolidine-2,5-dione