Learn More
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Führen Sie routinemäßige Proteinelektrophorese- und Zelllyseverfahren mit diesem beliebten SDS-Standarddetergenz durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 28364
100.70 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11821475
  • 106.00 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (Lauryl) ist ein SDS-Detergenz mit Standardqualität für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) von Proteinen.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieses Natriumdodecylsulfat (SDS) mit Lauryl-Gütegrad ist ein beliebtes anionisches Detergens für Routineverfahren der Protein-Gelelektrophorese und Zelllyse. Die Formulierung ist ein Mix verschiedener Alkylsulfate mit unterschiedlicher Kettenlänge (C10 bis C18).
Leistungsmerkmale:
  • Beliebtes anionisches Detergens für zahlreiche Proteinmethoden
  • Besonders nützlich für denaturierende Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE)
  • Häufiger Bestandteil von Zelllysepuffern
Detergenzeigenschaften (reines C12):
  • Molekulargewicht: 288,5
  • Detergens-Klasse: Ionisch (anionisch)
  • Aggregationszahl: 62
  • Molekülmasse der Mizelle: 18.000
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 6 bis 8 mM (0,1728 bis 0,2304 %, w/v)
  • Trübungspunkt: über 100 °C
  • Dialysierbar: Nein
Lagerungsbedingungen
  • Im Originalbehälter an einem vor direkter Sonneneinstrahlung, trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
  • Sollte zwischen den folgenden Temperaturen gelagert werden: 20°bis 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Die 10%ige Lösung (wässrig, w/v) muss klar und farblos bis leicht gelblich sein
Pulver
100 g
Reinigungsmittel
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C.
Detergenz (Pure)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • sodium dodecyl sulphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium dodecyl sulphate