Learn More
Thermo Scientific™ Sodium Acetate (3 M)
DNA problemlos aufreinigen und aufbewahren. Die Thermo Scientific™ Pierce™ Natriumacetat-Lösung (3 M) ist eine hochgereinigte, sterile 3 M-Lösung aus Natriumacetat.
Marke: Thermo Scientific™ 17888
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce Natriumacetat-Lösung ist eine sterile 3 M-Lösung aus Natriumacetat und eignet sich für die DNA-Reinigung und -Lagerung.
Die Thermo Scientific™ Pierce™ Natriumacetat-Lösung ist eine sterile 3 M-Lösung aus Natriumacetat und eignet sich für die DNA-Reinigung und -Lagerung. Die klare, farb- und geruchlose Flüssigkeit wird in 1 l-Flaschen geliefert.
Spezifikation
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C. | |
Natriumacetat-Lösung | |
1 l | |
Flüssig |