Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SMCC
No-Weigh™ Format
Marke: Thermo Scientific™ A35394
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00020kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce SMCC ist ein Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines Cyclohexan-haltigen Spacerarms mittlerer Länge (8,3 Å).
Thermo Scientific No-Weigh Produkte sind Spezialreagenzien, die in einem voraliquotierten Format geliefert werden. Die vorgewogene Verpackung trägt dazu bei, den Verlust der Reagenzreaktivität und eine Kontamination im Laufe der Zeit zu verhindern, indem wiederholtes Öffnen und Schließen des Fläschchens minimiert wird. Das Format ermöglicht die Verwendung frischer Reagenzfläschchen bei jedem Einsatz, wodurch das mühsame Abwiegen kleiner Reagenzmengen vermieden und Bedenken hinsichtlich der Reagenzstabilität reduziert werden.
- Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
- Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
- Nicht spaltbar
- Wasserlöslich (zuerst in DMF oder DMSO auflösen); siehe Sulfo-SMCC
- Hochreines Reagenz in kristalliner Form kann sich zur Herstellung von hochreinen vernetzten Konjugaten eignen.
- Die Cyclohexan-Brücke verleiht der Maleimid-Gruppe zusätzliche Stabilität und macht SMCC zu einem idealen Verbindungsmittel für die Aktivierung von Maleimid. Maleimid-Gruppen sind 64 Stunden lang in 0,1 M Natriumphosphatpuffer, pH 7 bei 4 °C stabil
- Enzymmarkierung von Antikörpern: Sowohl die Enzym- als auch die Antikörperspezifität kann erhalten werden.
- Erstellen spezifischer Biokonjugate über ein- oder zweistufige Vernetzungsreaktionen
- Erstellen von Sulfhydryl-reaktiven, Maleimid-aktivierten Trägerproteinen für die Kupplung von Haptenen
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl | |
SMCC | |
Nein | |
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid, NHS-Ester | |
Pulver | |
DMF, DMSO | |
Nein |
Nach Thiolen | |
334,32 | |
8,3 Å | |
Ja | |
No-Weigh™, Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
10 x 1 mg | |
Standard, Einmalgebrauch | |
Vernetzer |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.