Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Silver Stain Rescue Reagent
Entfernen Sie unerwünschten Hintergrund aus ungleichmäßig und übermäßig entwickelten Silber-gefärbten Polyacrylamid-Elektrophorese-Gelen.
Marke:  Thermo Scientific™ 24614
Artikelnummer. 11861375
  • 208.00 € / 40 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain Rescue Reagent ermöglicht die Entfernung unerwünschter Hintergrundfärbung aus ungleichmäßig und übermäßig entwickelten mit Silber gefärbten Polyacrylamid-Elektrophoresegelen.
Dieses einfache Kit mit zwei Reagenzien erkennt und korrigiert überentwickelte, silbergefärbte Gele, indem es das entwickelte Silber gleichmäßig entfernt. Durch die langsame Umkehrung des Entwicklungsprozesses über mehrere Minuten hinweg ermöglicht das Pierce Silver Stain Rescue Reagent die Überwachung und das Stoppen der Färbung, wenn die Intensität für die Banden von Interesse am besten ist. Bei den meisten Silberfärbeverfahren für Proteingele muss die Zugabe von Stopplösung sorgfältig zeitlich festgelegt werden, um optimale Färbeergebnisse zu erzielen. Häufig werden ansonsten nützliche SDS-PAGE-Daten durch Überentwicklung bei diesem kritischen Schritt verdeckt. Das Silver Stain Rescue Reagent kann überfärbte Gele wiederherstellen, sodass das Experiment nicht wiederholt werden muss (ein neues Gel laufen lassen und färben). Die meisten übermäßig gefärbten Mini-Gele können in weniger als einer Stunde korrigiert werden, je nach ausgewählter Arbeitskonzentration.
Leistungsmerkmale:
  • Anwenderfreundlich – mischen Sie die Reagenzien in der empfohlenen Verdünnung, um mit Silber gefärbte Gele zu entfärben, die aufgrund der Überentwicklung einen dunklen Hintergrund aufweisen
  • Einfach und effektiv – eliminiert Hintergrundsignale innerhalb von Minuten und ermöglicht eine schnelle, aber kontrollierte Umkehrung des Färbeprozesses, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen; der gesamte Prozess ist innerhalb von ca. einer Stunde abgeschlossen
  • Spart Zeit und Geld – das Verfahren ist bedeutend einfacher, viele Male schneller und deutlich kostengünstiger als das Wiederholen von Gel-Elektrophorese und Färbung
  • Sicherung wertvoller Daten – entfernt Silber gleichmäßig aus dem gesamten Polyacrylamidgel und ermöglicht so eine bessere Sichtbarkeit der Banden, ohne Änderung oder Manipulation der Daten
  • Kompatibel mit jeder Silberfärbung – entfernt hohe Hintergrundfärbung oder uneinheitliche Färbung, unabhängig von der Zusammensetzung des Silberfärbemittels, ob kommerziell oder selbst hergestellt
Lieferumfang:
Reagenzlösungen A und B (je 20 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt des Kits:
• Reagenz zur Entfernung von Silberfärbung A, 20 ml
• Reagenz zur Entfernung von Silberfärbung B, 20 ml
Lagerung: Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern.
Kolorimetrisch
Pierce™
Protein
In-Gel-Detektion
Reagenz zur Entfernung von Färbung
40 mL