Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylformamid (DMF), Sequenzierungsgrad
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific Pierce Dimethylformamid (DMF) in Sequenzierungs-Qualität ist ein hochreines Präparat mit konsistenten Absorptionseigenschaften für HPLC- und Massenspektrometrie-Methoden.
Dieses Dimethylformamid in Sequenzierungs-Qualität wird speziell nach einem proprietären Verfahren gereinigt und behandelt, um die Konsistenz von Charge zu Charge mit einer niedrigen UV-Absorption zu gewährleisten und Ihnen einen besonders empfindlichen Nachweis über alle Wellenlängen hinweg zu ermöglichen. DMF ist in lösungsmittelgespülten braunen Glasflaschen verpackt und mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen für ultimativen Schutz versiegelt.
Leistungsmerkmale:
- Hochgereinigt und getestet, um eine zuverlässige Leistung in HPLC-, Massenspektrometrie- und Sequenzierungsanwendungen zu gewährleisten
- Verpackt in Flaschen aus braunem Glas mit Lösungsmittelspülung und versiegelt mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen
Produktspezifische Informationen:
- Allgemeine Eigenschaften von DMF
- Alternative Namen: n,n-Dimethylformamid, n-Formyldimethylamin
- Summenformel: C3H7ON
- Molekulargewicht: 73,09
- Dichte 0,945 g/ml
- CAS Nummer: 68-12-2
Pierce DMF in Sequenzierungs-Qualität wurde speziell gereinigt und getestet, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten, die Empfindlichkeit Ihres Assays zu maximieren und die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern.
Spezifikation
Spezifikation
| Menütext | Dimethylformamid (DMF) |
| Menge | 50 ml |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Form | Flüssig |
| Reagenztyp | Lösungsmittel (rein) |
| Produktlinie | Pierce |
| Zur Verwendung mit | HPLC, Massenspektronometrie |
Sicherheit und Handhabung
- Dimethylformamide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-dimethylformamide