Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Biotinylation Kit
Biotinylierte 3-Prime-terminale Enden von RNA-Sonden für nicht radioaktive EMSA und andere Nukleinsäure-Nachweismethoden.
Marke: Thermo Scientific™ 20160
699.20 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72160kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce RNA 3'-End-Biotinylierungskit ist für die Markierung des 3-Prime-terminalen Endes von RNA-Sonden optimiert, um deren Verwendung als Sonden oder Ziele in EMSA und anderen Methoden zur Untersuchung von Protein-RNA-Interaktionen zu erleichtern.
Das komplette Kit enthält einen nicht markierten RNA-Strang, der als Positivkontrolle verwendet werden kann, einen biotinylierten RNA-Sondenstandard, RNase-Inhibitor, Glykogen und ligationsfördernde Reagenzien. Das RNA 3'-End-Biotinylierungskit verwendet T4 RNA-Ligase, um ein einzelnes Nukleotid analog zum 3'-Endpunkt eines RNA-Stranges zu konjugieren. Das in diesem Kit verwendete einzigartige biotinylierte Cytidin(bis)phosphat ermöglicht T4 RNA-Ligase, ein einzelnes Biotin-Tag an RNA-Sonden unterschiedlicher Sekundärstruktur und Längen mit einer Effizienz von mehr als 70 % anzuheften.Leistungsmerkmale:
Nicht radioaktiv – Enthält eine Biotin-Markierung mit einer Nachweisempfindlichkeit, die der Nachweisempfindlichkeit von Radioaktivität ähnelt, sofern es mit chemilumineszierenden Nachweissystemen verwendet wird
Schnell – RNA kann mit minimalem Aufwand mit einer nachgeschalteten Verarbeitung innerhalb von 0,5–2 Stunden markiert werden
Anwenderfreundlich – RNA-Ligase und optimierter Reaktionspuffer sind im Lieferumfang enthalten
Wirtschaftlich – Nur ein Bruchteil der Kosten im Vergleich mit dem Kauf von synthetischen biotinylierten RNA-Sonden
End-markiert – Führt nur zu minimalen Störungen der sekundären Struktur der RNA
Flexibel – Markierung synthetischer oder In-vitro-transkribierter RNA-Sonden von 22 bis 450 Nukleotiden
Spezifikation
Ausreichend für: 20 Markierungsreaktionen (jeweils 50 pmol RNA) • T4 RNA-Ligase-Reaktionspuffer (10 X), 100 µl • T4 RNA-Ligase (20.000 U/ml), 40 µl • Nicht markierte RNA-Kontrolle (10 µM), 100 µl • Biotinylierte IRE RNA-Kontrolle (125 nM), 35 µl • RNase-Inhibitor (40 U/µl), 2 × 10 µl • Nukleasefreies Wasser, 1,5 ml • DMSO, 200 µl • 30 % PEG, 300 µl • Biotinyliertes Cytidin(Bis)phosphat (1 mM), 40 µl • Glycogen (20 mg/ml), 20 µl Alle Komponenten bei -20 °C lagern |
|
Pierce™ | |
20 Reaktionen |
Kit | |
RNA-Markierungskit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.