Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein L
Artikelnummer. 15235693 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15235693
Marke: Thermo Scientific™ 77680
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesem gereinigten, biotinylierten oder Peroxidase-konjugierten, rekombinanten Protein L können Maus- und Humanantikörper, die Kappa-Leichtketten enthalten, in Immunassays nachgewiesen werden.
Aufgereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein L ermöglichen es, Maus- und humane Antikörper, die Kappa-Leichtketten enthalten, in Western-Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und nachzuweisen.
Protein L ist ein Immunglobulin-bindendes Protein, das ursprünglich aus dem Bakterium Peptostreptococcus magnus stammt, nun aber rekombinant hergestellt wird. Protein L hat die einzigartige Fähigkeit, durch Kappa Lichtketteninteraktionen zu binden, ohne die antigenbindende Stelle eines Antikörpers zu beeinträchtigen. Dies gibt Protein L die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum von Ig-Klassen und -Unterklassen als andere antikörperbindende Proteine zu binden. Protein L bindet an alle Klassen von Immunglobulinen (IgG, IgM, IgA, IgE und IgD). Protein L bindet auch scFV (Single Chain Variable Fragments)- und Fab-Fragmente. Protein L bindet die Kappa Typen I, III und IV in Human- und Kappa Typ I in der Maus.
Leistungsmerkmale:
  • Enthält vier Immunglobulin-bindende Domänen pro Protein
  • Bindet Mitglieder aller Klassen von Ig (IgG, IgM, IgA, IgE und IgD), die Kappa-Leichtketten enthalten
  • Bindet scFv- und Fab-Fragmente, die Kappa-Leichtketten enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 500 mg
Produktlinie Pierce
Form Pulver
Protein-Subtyp Protein L
Ziel Antikörper
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Hinweis: Rekonstituiertes Produkt bis zu einem Monat bei 4 °°C lagern. Für die Langzeitlagerung aliquotieren, gleiches Glycerinvolumen hinzufügen und bei -20 °C lagern