Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G
Mit diesem aufgereinigten, biotinylierten oder Peroxidase-konjugierten rekombinanten Protein G können Maus- und Humanantikörper, insbesondere IgG-Isotypen, in Immunassays nachgewiesen werden
Marke: Thermo Scientific™ 77676
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aufgereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein G ermöglichen es, Maus- und humane Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen in Western-Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und nachzuweisen.
Protein G ist ein aus Streptokokken der Gruppe G isoliertes bakterielles Zellwandprotein. DNA-Sequenzierung von nativem Protein G identifiziert zwei IgG-bindende Domänen und Stellen für Albumin und Zelloberflächenbindung. Die Bindungsdomänen für Albumin und Zelloberfläche wurden aus rekombinantem Protein G eliminiert, um die unspezifische Bindung zu verringern und können daher zur Trennung von IgG von Rohproben verwendet werden. Die optimale Bindung erfolgt bei pH 5, obwohl die Bindung auch bei pH 7,0 bis 7,2 wirksam ist.Leistungsmerkmale:
- Enthält zwei Fc-bindende Domänen pro Protein
- Besser als Protein A für Maus (inkl. IgG1), human (inkl. IgG3) und Ratten-, Ziegen- und Kuhantikörper
- Schlechter als Protein A für Meerschweinchen, Schwein, Hund und Katze
- Bindet menschliches IgM, IgD oder IgA nicht
Spezifikation
500 mg | |
Pulver | |
Antikörper |
Pierce™ | |
Protein G | |
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.