Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gel Clot Endotoxin Assay Kits
Rapid Gel Clot Endotoxin Assay Kits provide rapid and easy-to-read results for presence or absence of gram-negative bacterial endotoxin in the test sample. The kit delivers a qualitative 'Pass' or 'Fail' result, with kit sensitivity options ranging from 0.03 to 0.5 EU/mL, each supporting 10 tests.
132.00 € - 135.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Positive Control Tubes
• Endotoxin-Free Sample Reaction Tubes
• Endotoxin-Free Pipette Tips
• Endotoxin-Free Sample Bottles
Store Sample and Positive Control Reaction Tubes at 4°C.
Store pipette tips and sample bottles at room temperature.
Format Kit
Produkttyp End-Point Gel Clot LAL Assay
Zur Verwendung mit (Anwendung) This kit is not licensed by the FDA and is not to be used for the end-product release of pharmaceutical drugs, devices, or biologics that are FDA regulated. For Research Use Only.
Produktlinie Pierce™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Empfindlichkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Empfindlichkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
17911701
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A43879
0.03 EU/mL
132.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17970992
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A43880
0.125 EU/mL
135.00 €
10 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17980992
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A43881
0.25 EU/mL
135.00 €
10 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17841648
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A43882
0.5 EU/mL
135.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Endotoxin is a lipopolysaccharide (LPS) that constitutes much of the outer membrane of the cell wall in gram-negative bacteria. LPS is the most abundant antigen on the cell surface of most gram-negative bacteria. Thermo Fisher Scientific Pierce Rapid Gel Clot Endotoxin Assay kits provide rapid and easy-to-read qualitative results indicating the presence or absence of endotoxins. They are best suited for samples that are viscous or highly colored and are available in a variety of sensitivities: 0.03, 0.125, 0.25, and 0.5 EU/mL.
These Rapid Gel Clot Endotoxin Assay kits have a fast, efficient protocol, are reproducible and contain all the reagents and supplies such as positive control tubes, endotoxin-free tubes, and pipette tips required for each test. Each kit is sufficient for 10 tests, using 0.5 mL of test sample.
Pierce Rapid Gel Clot Endotoxin Assay kits use amebocyte lysates derived from the Limulus horseshoe crab hemolymph to detect endotoxin levels in samples. Limulus amebocyte lysate (LAL) is widely used as a simple and sensitive assay for detection of endotoxins. When endotoxin encounters the amebocyte lysate, a series of enzymatic reactions form a gel-like clot. In a positive test, a clot will form in the sample tube, indicating that the amount of endotoxin in the sample is greater than or equal to the listed sensitivity (in EU/mL) of the kit. A lack of gel clot formation in the tube is considered a negative result, indicative of an endotoxin concentration in the test tube below the kit’s sensitivity.
Endotoxins are released in their surrounding environment when gram-negative bacteria undergo normal cell division or in large concentrations when they are damaged or undergo cell lysis. Given endotoxins are pyrogenic (induce fever) in mammals, identifying and monitoring endotoxin levels is extremely important in many fields. Endotoxin testing of raw materials, intermediates, and final drug products is essential for patient safety. Each kit lot has a defined assay incubation time that is listed in the Certificate of Analysis accompanying each kit. This kit is not licensed by the FDA and is not to be used for the end-product release of pharmaceutical drugs, devices, or biologics that are FDA regulated.
Spezifikation
Spezifikation
• Positive Control Tubes
• Endotoxin-Free Sample Reaction Tubes
• Endotoxin-Free Pipette Tips
• Endotoxin-Free Sample Bottles
Store Sample and Positive Control Reaction Tubes at 4°C.
Store pipette tips and sample bottles at room temperature.
End-Point Gel Clot LAL Assay
Pierce™
Kit
This kit is not licensed by the FDA and is not to be used for the end-product release of pharmaceutical drugs, devices, or biologics that are FDA regulated. For Research Use Only.
10 Assays
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gel Clot Endotoxin Assay Kits