Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Antibody Isotyping Kit - Mouse
Product Code. 10270434 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 Tests
missing translation for 'unitSize'
1 Set
Product Code. 10270434
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ undefined
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Identifizierung der Klasse und Unterklasse monoklonaler Mausantikörper in 5 min mit diesen Kassetten-basierten Lateral-Flow-Einweg-Assays.
Thermo Scientific™ Pierce Kits zur schnellen Maus-mAb-Isotypisierung sind Kassetten-basierte Einweg-Kits für die Bestimmung der Klassen- und Unterklassen monoklonaler Maus-Antikörper für 5-min-Lateral-Flow-Assays.
Die Kits bestehen aus kleinen Kassetten, die innerhalb von 5 min, nachdem eine kleine Probenmenge eines verdünnten Kulturüberstands oder einer Aszites-Flüssigkeit in das Proben-Well pipettiert wurde, eine Farbreaktion des monoklonalen Antikörper-Isotyps zeigen. Die Kits bestimmen Maus-IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM.
Der Assay wird durchgeführt, indem einfach eine entsprechend verdünnte Probe des Zellkulturüberstands oder der Maus-Aszites-Flüssigkeit in das Well in der kleinen Kassette gegeben wird. In die Kassette eingebettete Goldkonjugate bilden lösliche Komplexe mit den spezifische Klassen- bzw. Unterklassen der Antikörper in der Probe. Diese Komplexe bewegen sich an der Membran entlang bis sie auf die Anti-Isotyp- und Klassen-spezifischen Antikörper der imprägnierten Membran treffen. Die Ergebnisse werden als rotes Band dargestellt, das den Isotyp oder die Unterklasse des Antikörpers anzeigt.
Besondere Merkmale:
  • Lange Haltbarkeit – bei Raumtemperatur über 1 Jahr lang stabil
  • Nur ein Schritt – geben Sie eine verdünnte Antikörperprobe in das Ladungs-Well der Kassette
  • Schnell – innerhalb von 5 Minuten erscheint ein Band, das den Antikörper-Isotyp anzeigt
  • Empfindlich – Detektion von Antikörpern in Gewebekulturmedien oder Proben mit Aszitesflüssigkeit bei einer Konzentration von mehr als 10 ng/ml
  • Spezifisch – Assay löst keine Kreuzreaktion mit fötalem Kälberserum (FBS) aus
  • Zuverlässig – Ergebnisse ähneln den standardmäßigen ELISA-basierten Isotypisierungsassays
Enthält:
Zehn Beutel mit jeweils zwei (Artikel-Nr. 26178) oder drei (Artikel-Nr. 26179) Kassetten sowie einer Flasche Probenverdünnungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Pierce Rapid Isotyping Kit - Mouse
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 10 Isotypbestimmungen
• Isotypisierungs-Kassetten (zwei pro Beutel), 10 Beutel
• Probenverdünnungsmittel, 45 ml
Kit bei 2 bis 8 °C lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Membran-Blot
Menge 10 Tests
Assay Isotypisierungsassay
Nachweisverfahren Chromogen
Produktlinie Pierce
Zielspezifität Zielmolekül-spezifisch