Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Quantitative Peroxide Assay Kit (Lipid)
Nachweis und Messung von Wasserstoffperoxidkonzentrationen (H2O2) in biologischen Proben mit einem Eisen- (Fe) und Xylenolorange (XO)-Reagenz für Mikrotiterplatten oder Röhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ 23285
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
Mit den Pierce Quantitative Peroxid Assay Kits von Thermo Scientific™ können Sie Wasserstoffperoxid-Konzentrationen in biologischen Proben mit einem orangefarbenen Eisen- und Xylenolreagenz nachweisen und messen.
Das Thermo Scientific Pierce Quantitative Peroxidassay-Kit (Lipid-kompatible Formulierung) erkennt und misst Wasserstoffperoxidkonzentrationen in biologischen Proben mit einem Eisen- und Xylenolorange (XO)-Reagenz.
Dieses Lipid-kompatible Peroxidassay-Kit erkennt Peroxide, die bei Vorhandensein von Xylenolorange auf der Oxidation von Eisen zu Eisenionen basieren. Die Formulierung des Kits kann mit lipidhaltigen Proben verwendet werden, ohne die Lipide zuvor zu extrahieren. Da dieses Kit jedoch kein Sorbitol enthält, ist der Assay weniger empfindlich. Die meisten Proteine stören diesen Assay nicht, obwohl einige Metallchelatoren möglicherweise einen Blindwert (d. h. eine Kontrolle) benötigen, um diese Effekte zu verringern.
Eigenschaften des quantitativen Peroxidassay-Kits:
• Peroxide — Erkennt und misst die Wasserstoffperoxidwerte (H2O2) in biologischen und anderen Flüssigkeiten
• Praktisch Keine geschützten Reagenzien, aber das gebrauchsfertige Kit beseitigt die Variabilität, Schwierigkeiten und zusätzlichen Kosten, die mit der eigenständigen Formulierung der Reagenzien verbunden sind.
Anwendungen:
• Allgemeine Messung von Wasserstoffperoxid (H2O2) in Proteinproben
• Quantifizierung von Peroxiden in Detergenzien
• Bewertung der Auswirkungen von Peroxiden auf die zelluläre Aktivität
• Bestimmung von Proteinglykation; Messung der Peroxidanreicherung in Lipiden
In diesem Assay wandeln Hydroperoxide Fe2+ bei saurem pH-Wert in Fe3+ um. In der lipidkompatiblen Formulierung wandelt das Peroxid Fe2+ direkt in Fe3+ um. In einer Schwefelsäurelösung liefern die Fe3+-Komplexe mit dem Xylenolorange (XO)-Farbstoff ein violettes Produkt mit einem Absorptionsmaximum bei 560 nm. Die Peroxidwerte in Testproben können durch Berechnung des bekannt Extinktionskoeffizienten des XO-Fe-Komplexes oder durch Verweis auf eine mit Wasserstoffperoxidlösung vorbereitete Standardkurve bestimmt werden.
Ähnliche Produkte
Pierce™ Quantitatives Peroxid-Assay-Kit, wässrig (Kat. 23280)
Pierce™ Peroxid-Assay-Reagenz A (Kat. 23281)
Pierce™ Peroxid-Assay-Reagenz B (Kat. 23282)
Pierce™ Peroxid-Assay-Reagenz C (Kat. 23283)
Spezifikation
Ausreichend für: 100 Röhren-Assays oder 500 Mikrotiterplatten-Assays mit lipidhaltigen Proben • Reagenz A, 1 ml • Reagenz C, 4 x 25 ml Bei 4 °C lagern |
|
Kit für quantitative Peroxidassays | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion |
Pierce quantitatives Peroxid-Assay-Kit (Lipid) | |
Kolorimetrisch | |
Quantitativer Peroxidassay | |
100 Assays in Röhrchen oder 500 Assays auf Mikrotiterplatten | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.