Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ quantitatives Peroxid-Assaykit (wässrig)
Nachweis und Messung von Wasserstoffperoxidkonzentrationen (H2O2) in biologischen Proben mit einem Eisen- (Fe) und Xylenolorange (XO)-Reagenz für Mikrotiterplatten oder Röhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ 23280
236.55 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg Transport : UN number : 2796 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
Mit den Pierce Quantitative Peroxid Assay Kits von Thermo Scientific™ können Sie Wasserstoffperoxid-Konzentrationen in biologischen Proben mit einem orangefarbenen Eisen- und Xylenolreagenz nachweisen und messen.
Diese wässrigen und lipidkompatiblen Peroxid-Assay-Kits erkennen Peroxide auf der Grundlage der Oxidation von Eisen- zu Ferrizion in Gegenwart von Xylenolorange. Ein Assay-Kit verfügt über eine wässrige, kompatible Formulierung mit Sorbitol, das eine Verbesserung der Empfindlichkeit ermöglicht. Das andere Assay-Kit enthält eine Formulierung, die mit lipidhaltigen Proben verwendet werden kann, ohne die Lipide zuvor zu extrahieren. Da dieses Kit jedoch kein Sorbitol enthält, ist der Assay weniger empfindlich. Die meisten Proteine stören diese Assays nicht, obwohl einige Metallchelatoren möglicherweise einen Blindwert (d. h. eine Kontrolle) benötigen, um diese Effekte zu verringern.Bei diesen Assays wandeln Hydroperoxide Fe2+ in Fe3+ bei saurem pH-Wert um. Mit der wässrigen-kompatiblen Formulierung reagiert Peroxid zunächst mit Sorbitol und wandelt es in ein Peroxyl-Radikal um, das wiederum Fe2+-Oxidation zu Fe3+ auslöst. In der lipidkompatiblen Formulierung wandelt das Peroxid Fe2+ direkt in Fe3+ um. In einer Schwefelsäurelösung liefern die Fe3+-Komplexe mit dem Xylenolorange (XO)-Farbstoff ein lila Produkt mit einem Absorptionsmaximum bei 560 nm. Die Peroxidwerte in Testproben können durch Berechnung des bekannt Extinktionskoeffizienten des XO-Fe-Komplexes oder durch Verweis auf eine mit Wasserstoffperoxidlösung vorbereitete Standardkurve bestimmt werden.
Leistungsmerkmale:
Peroxide – detektiert und misst Wasserstoffperoxid-Konzentrationen (H2O2) in biologischen und anderen Flüssigkeitsproben
Praktisch – keine proprietären Reagenzien erforderlich, aber die gebrauchsfertigen Kits beseitigen die Variabilität, Schwierigkeiten und zusätzlichen Kosten für die Formulierung der Reagenzien selbst.
Vielseitig – die Quantifizierung durch Berechnung des Extinktionskoeffizienten oder durch Verweis auf eine Standardkurve ermöglicht eine einfache Anpassung der Methode an eine Vielzahl von Probentypen und Testzwecken
Zwei Formulierungen – wählen Sie das wässrige-kompatible Kit für maximale Empfindlichkeit bei nicht-lipidhaltigen Proben; wählen Sie das lipidkompatible Kit für beste Ergebnisse bei lipidhaltigen Proben
Empfohlen für:
Allgemeine Messung von Wasserstoffperoxid (H2O2) in Proteinproben; Quantifizierung von Peroxiden in Detergenzien; Bewertung der Auswirkungen von Peroxiden auf die zelluläre Aktivität; Bestimmung von Proteinglykation; Messung der Peroxidanreicherung in Lipiden
Spezifikation
Ausreichend für: 100 Röhren-Assays oder 500 Mikrotiterplatten-Assays mit nicht-lipiden Proben • Reagenz A, 1 ml • Reagenz B, 2 x 50 ml Bei 4 °C lagern |
|
Quantitativer Peroxidassay | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion |
Pierce quantitatives Peroxid-Assay-Kit (wässrig) | |
Kolorimetrisch | |
Quantitativer Peroxidassay | |
100 Assays in Röhrchen oder 500 Assays auf Mikrotiterplatten | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Sicherheit und Handhabung
- Quantitative Peroxide Assay Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.