Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A
Mit diesem aufgereinigten rekombinanten Protein A können Sie Kaninchen- und menschliche Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, im Western Blot-, ELISA und anderen Immunassays nachweisen
Marke:  Thermo Scientific™ 21184
118.95 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10648464
  • 195.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A ermöglichen es, Kaninchen- und humane Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, in Western Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunoassay-Protokollen zu untersuchen und zu erkennen.
Protein A ist eine Zellwandkomponente, die von mehreren Staphylococcus-aureus-Stämmen hergestellt wird und aus einer einzelnen Polypeptidkette besteht und wenig oder kein Kohlenhydrat enthält. Rekombinantes Protein A wird in E. coli hergestellt und funktioniert im Wesentlichen genauso wie natives Protein A. Das Protein A-Molekül enthält vier Bindungsstellen mit hoher Affinität, die mit der Fc-Region aus IgG verschiedener Spezies, einschließlich Mensch und Kaninchen, interagieren können. Die optimale Bindung erfolgt bei pH 8,2, obwohl die Bindung auch bei neutralen oder physiologischen Bedingungen (pH 7,0 bis 7,6) wirksam ist.
Leistungsmerkmale:
  • Enthält vier Fc-bindende Domänen pro Protein
  • Besser als Protein G für polyklonales IgG aus Kaninchen-, Schwein-, Hund- und Katzenserum
  • Schlechter als Protein G für Maus-Antikörper IgG1, humanes IgG3 und Ratten-, Ziegen- und Kuhantikörper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Recombinant Protein A
Pierce™
Protein A
Antikörper
5 mg
Pulver
Mensch, Kaninchen
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.