Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Chromatography Cartridges
Affinitätsaufreinigung von Antikörpern, die Kappa-Leichtketten enthalten, mithilfe von Protein L, das in Flaschen, Zentrifugationssäulen, Filterplatten und Komplettkits zur Aufreinigung angeboten wird.
346.00 € - 692.00 €
Spezifikation
Produktlinie Pierce™
Säulentyp Agaroseharz, Affinität
Format Chromatographiekartusche
Stationäre Phase Protein L
Aufreinigungsziel Ig-Antikörper
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10371054
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
89928
2 Kassetten
346.00 €
2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11894151
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
89929
1 Kassette
692.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein L-Agarose ist ein vielseitiges Hochleistungs-Affinitätsharz für die Antikörperaufreinigung, das in Form von Agarosegranulat in Flaschen, vorgepackten Zentrifugationssäulen, 96-Well Filterplatten und als Komplettkit (IgG Purification Kit) zur IgG-Aufreinigung angeboten wird.
Pierce Protein L Agarose ist ein vielseitiges Affinitätsharz für die Reinigung von IgG-Isotypen von Säugetieren, die spezifische Kappa-Leichtketten enthalten. Protein L ist insbesondere für die Isolierung von monoklonalen Antikörpern der Typen IgG VkI von Mäusen und IgG VkI, VkIII und VkIV von Menschen geeignet.
Pierce Protein L-Agarose besteht aus rekombinantem Protein L, das auf qualitativ hochwertigem, vernetzten 6%igen Agarosegranulat (CL-6B) kovalent immobilisiert wurde. Die qualitativ hochwertige Vielfalt dieses Harzes bietet die vielseitigste Kombination chromatographischer Funktionen für hohe Ausbeuten und hochgradig reine Aufreinigung von Zielimmunoglobulinen. Dank ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften eignen sich die Agarosekörner für viele Systeme zur Affinitätsreinigung. Daher wird Pierce Protein L Agarose in mehreren praktischen Packungsformaten angeboten. Hierzu gehören u. A.Harzsuspension in Flaschen, Zentrifugationssäulen in drei Größen, Komplettkits zur Aufreinigung, gebrauchsfertige Chromatographiekartuschen für die FPLC in zwei Größen und 96-Well Filterplatten.
Besondere Merkmale:
  • Protein L – immobilisiertes Protein L eignet sich hervorragend für die selektive Aufreinigung von Antikörpern aus Menschen und Mäusen mit Kappa-Leichtketten
  • Agarose-Harz – der Träger ist ein vernetztes 6%iges Agarosegranulat (CL-6B), das beliebteste Harz für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
  • Inert und stabil – erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein L durch ladungsfreie, Laugen-resistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
  • Standardkapazität – Pierce Protein L-Agarose enthält eine normale Menge an immobilisiertem Protein L und bietet ein Bindungsvermögen von 5 bis 10 mg humanem IgG/ml Harz
  • Mehrere Formate – Auswahl zwischen abgefüllten Harzschlämmen, zentrifugenfähigen Säulen, kompletten Aufreinigungskits und zwei Größen von FPLC-fähigen Chromatographiekartuschen
Immunglobulin-Bindungseigenschaften von Protein L:
  • Bindet mit Kappa-Leichtketten an Antikörpern aus einer Vielzahl von Spezies, ohne die antigenbindenden Stellen zu stören; bindet keine Lambda-Leichtketten und einige Kappa-Leichtketten)
  • Bindet an alle Klassen von Immunglobulin (z. B. IgG, IgM, IgA, IgE und IgD)
  • Bindet Single-chain Variable Fragments (ScFv)
  • Bindet keine Immunglobuline von Rindern, Ziegen oder Schafen
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
  • Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
  • Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
  • Maximaler Volumenstrom: ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
  • Maximale Lineargeschwindigkeit: 30 cm pro Stunde
  • Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Verfügbare Formate:
  • Harzsuspensionen: Flaschen mit jeweils 2 und 10 ml
  • Spin-Säulen: 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 5 ml-Säulen
  • Reinigungskits: Komplettkits in allen drei Säulengrößen
  • Chromatographiekartuschen: Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
  • Große Mengen/kundenspezifische Anforderungen: Sie möchten größere Mengen Pierce Protein L Agarose kaufen? Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit
Enthält:
Die Kits für die Aufreinigung enthalten Protein L-Zentrifugationssäulen, Bindungspuffer, Elutionspuffer und Neutralisierungspuffer
Spezifikation
Spezifikation
Pierce™
Chromatographiekartusche
Ig-Antikörper
Agaroseharz, Affinität
Protein L
Nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.