Learn More
Thermo Scientific™ NAb™ Protein L Spin Kit, 1 mL
Affinitätsaufreinigung von Antikörpern, die Kappa-Leichtketten enthalten, mithilfe von Protein L, das in Flaschen, Zentrifugationssäulen, Filterplatten und Komplettkits zur Aufreinigung angeboten wird.
Marke: Thermo Scientific™ 89981
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein L-Agarose ist ein vielseitiges Hochleistungs-Affinitätsharz für die Antikörperaufreinigung, das in Form von Agarosegranulat in Flaschen, vorgepackten Zentrifugationssäulen, 96-Well Filterplatten und als Komplettkit (IgG Purification Kit) zur IgG-Aufreinigung angeboten wird.
Pierce Protein L Agarose ist ein vielseitiges Affinitätsharz für die Reinigung von IgG-Isotypen von Säugetieren, die spezifische Kappa-Leichtketten enthalten. Protein L ist insbesondere für die Isolierung von monoklonalen Antikörpern der Typen IgG VkI von Mäusen und IgG VkI, VkIII und VkIV von Menschen geeignet.Pierce Protein L Agarose besteht aus rekombinantem Protein L, das auf qualitativ hochwertiger vernetzter 6 % gekörnter Agarose (CL-6B) kovalent immobilisiert wurde. Die qualitativ hochwertige Vielfalt dieses Harzes bietet die vielseitigste Kombination chromatographischer Funktionen für hohe Ausbeuten und hochgradig reine Aufreinigung von Zielimmunoglobulinen. Dank ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften eignen sich die Agarosekörner für viele Systeme zur Affinitätsreinigung. Daher wird Pierce Protein L Agarose in mehreren praktischen Packungsformaten angeboten. Hierzu gehören u. A.Resinsuspension in Flaschen, Zentrifugationssäulen in drei Größen, Komplettkits zur Aufreinigung, gebrauchsfertige Chromatographiekartuschen für die FPLC in zwei Größen und 96-Well Filterplatten.
Leistungsmerkmale:
Protein L – Immobilisiertes Protein L eignet sich hervorragend für die selektive Aufreinigung von Antikörpern aus Menschen und Mäusen mit Kappa leichten Ketten
Agarosegranulat als Träger – Vernetzte 6 %-ige Agarose (CL-6B) ist das beliebteste Granulat für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
Inert und stabil – Erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein L durch ladungsfreie, Laugen-resistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
Standardkapazität – Pierce Protein L Agarose enthält eine normale Menge an immobilisiertem Protein L und bietet eine Bindungskapazität von 5 bis 10 mg humanem IgG/ml Harz
Verschiedene Formate – Wählen Sie aus abgefüllten Harzschlämmen, zentrifugenfähigen Säulen, kompletten Aufreinigungskits und zwei Größen von FPLC-fähigen Chromatographiekartuschen
Immunglobulin-Bindungseigenschaften von Protein L:
- Bindet mit Kappa-Leichtketten an Antikörpern aus einer Vielzahl von Spezies, ohne die antigenbindenden Stellen zu stören; bindet keine Lambda-Leichtketten und einige Kappa-Leichtketten)
- Bindet an alle Klassen von Immunglobulin (z. B. IgG, IgM, IgA, IgE und IgD)
- Bindet Single-chain Variable Fragments (ScFv)
- Bindet keine Immunglobuline von Rindern, Ziegen oder Schafen
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
- Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
- Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
- Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
- Maximaler Volumenstrom: Ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
- Maximale Lineargeschwindigkeit: 30cm pro Stunde
- Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Granulat standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Verfügbare Formate:
- Harzaufschlämmungen: 2 ml- und 10 ml-Flaschen
- Zentrifugationssäulen: 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 5 ml-Säulen
- Reinigungskits: Komplettkits in allen drei Säulengrößen
- Chromatographiekartuschen: Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
- Große Mengen/kundenspezifische Anforderungen: Sie möchten größere Mengen Pierce Protein L Agarose kaufen? Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit
Im Lieferumfang enthalten:
Die Kits für die Aufreinigung enthalten Protein L-Zentrifugationssäulen, Bindungspuffer, Elutionspuffer und Neutralisierungspuffer
Spezifikation
NAb™ | |
Zentrifugationssäule | |
Ig-Antikörper | |
Nach Erhalt Kit bei 4 °C lagern. Diese Produkte werden bei Umgebungstemperatur versendet. |
Agaroseharz, Affinität | |
Protein L | |
NAb Protein L Spin Purification Kit, 1 ml | |
Kit mit 2 Säule |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.