Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Chromatography Cartridges, 1 mL
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein G-Agarose ist ein vielseitiges Hochleistungs-Affinitätsharz für die Antikörper-Aufreinigung, das in Form von Agarosegranulat in Flaschen, vorgepackten Zentrifugationssäulen, 96-Well Filterplatten sowie als Komplettkit zur IgG-Aufreinigung angeboten wird.
Pierce Protein G Agarose besteht aus rekombinante Protein G, das auf qualitativ hochwertiger vernetzter 6 % Beaded Agarose (CL-6B) kovalent immobilisiert wurde. Die qualitativ hochwertige Vielfalt dieses Affinitätsharzes bietet die vielseitigste Kombination chromatographischer Funktionen für hohe Ausbeuten und hochgradig reine Aufreinigung des gesamten IgG aus Serumproben verschiedener Säugetierarten. Dank ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften eignen sich die Agarosekörner für viele Systeme zur Affinitätsreinigung. Daher wird Pierce Protein G Agarose in mehreren praktischen Packungsformaten angeboten, d. h. in Form von Resinsuspension in Flaschen, von Zentrifugationssäulen in drei Größen, von Komplettkits zur Aufreinigung, von gebrauchsfertigen Chromatographiekartuschen für die FPLC in zwei Größen und von 96-Well Filterplatten.
Leistungsmerkmale:
Protein G – Immobilisiertes Protein G ist ideal für die polyklonale IgG-Aufreinigung von Maus-, Human-, Kuh-, Ziegen- und Schafserum geeignet, einschließlich humaner IgG- und Maus-IgG-Isotypen
Agarosegranulat als Träger – Vernetzte 6 %-ige Agarose (CL-6B) ist das beliebteste Granulat für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
Inert und stabil – Erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein G ladungsfreie, Laugen-resistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
Standardkapazität – Pierce Protein G Agarose enthält eine normale Menge an immobilisiertem Protein G und bietet eine Bindungskapazität von 11 bis 15 mg humanem IgG/ml Harz
Verschiedene Formate – Wählen Sie aus abgefüllten Harzschlämmen, zentrifugenfähigen Säulen, kompletten Aufreinigungskits und zwei Größen von FPLC-fähigen Chromatographiekartuschen und 96-Well-Filterplatten
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
- Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
- Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
- Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
- Maximaler Volumenstrom: Ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
- Maximale Lineargeschwindigkeit: 30cm pro Stunde
- Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Granulat standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Verfügbare Formate:
- Harzaufschlämmungen: 2 ml-, 10 ml-, 25 ml-Flaschen
- Zentrifugationssäulen: 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 5 ml-Säulen
- Reinigungskits: Komplettkits in allen drei Säulengrößen
- Chromatographiekartuschen: Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
- 96-Well-Spin-Platen: Vorbehandelte 96-Well Filterplatten, die mit Zentrifugations- oder Vakuumkammer-Systemen für manuelle oder automatische Reinigung kompatibel sind. Die Platten ermöglichen bei kleinvolumigen Trennungen mit hohem Durchsatz eine schnelle und konsistente Reproduzierbarkeit von Well zu Well und von Platte zu Platte.
- Große Mengen/kundenspezifische Anforderungen: Sie möchten größere Mengen Pierce Protein-G-Agarose kaufen? Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit
Im Lieferumfang enthalten:
Die Kits für die Aufreinigung enthalten Protein-G-Zentrifugationssäulen, Bindungspuffer, Elutionspuffer und Neutralisierungspuffer.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chromatographiekartusche |
| Produktlinie | Pierce |
| Säulentyp | Agaroseharz, Affinität |
| Format | Chromatographiekartusche |
| Stationäre Phase | Protein G |
| Aufreinigungsziel | IgG-Antikörper |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Menge | 1 Kassette |