Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free (TBS) Blockierpuffer
Artikelnummer. 13484299 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Chemischer Name oder Material:
Proteinfreier Blockierpuffer
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. 13484299
Marke: Thermo Scientific™ 37585
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Blockieren von Membranen, Platten und andere Proben mit diesen gebrauchsfertigen PBS- und TBS-Formulierungen einer nicht-proteinhaltigen Verbindung, um einen extrem niedrigen Hintergrund zu erzielen.
Pierce proteinfreier Blockierpuffer ist eine nicht-proteinhaltige Verbindung, die eine effektive Blockierung für membranbasierte und plattenbasierte Proteindetektionsmethoden bietet, was zu einem extrem niedrigen Hintergrund führt. Wird in einem praktischen, gebrauchsfertigen Format geliefert.
Zu den Merkmalen des Fischserum-Blockierpuffers gehören:
Proteinfreie Blockierung – Minimiert oder eliminiert Kreuzreaktivität in Verbindung mit proteinbasierten Blockierpuffern
Anwendungen – Western Blotting (Membranen), ELISA (Mikrotiterplatten) und Arrays (beschichtete Glasobjektträger)
Streptavidin-freundlich – Biotionfrei; keine Interferenzen mit Avidin-Biotin-Detektionssystemen
Leistungsstark – Optimiert und validiert in vielen Proteinmethoden, um ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis zu bieten (d. h. kein Quenchen von spezifischer Bindung und Signal, sondern Eliminieren von unspezifischer Bindung und Hintergrund)
Herkömmliche Blockierpuffer enthalten Proteine, die in bestimmten Immundetektionssystemen kreuzreagieren können, was zu einem hohen Hintergrund und einem reduzierten Signal führt. Pierce proteinfreie Blockierpuffer sind proteinfrei und sind beim Blockieren von Platten, Membranen und anderen Oberflächen für ELISA, Western Blotting, Glas-Objektträgerarrays und andere Anwendungen äußerst effektiv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Proteinfreier Blockierpuffer
Konzentration 1X
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml