Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free (TBS) Blockierpuffer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Pierce proteinfreier Blockierpuffer ist eine nicht-proteinhaltige Verbindung, die eine effektive Blockierung für membranbasierte und plattenbasierte Proteindetektionsmethoden bietet, was zu einem extrem niedrigen Hintergrund führt. Wird in einem praktischen, gebrauchsfertigen Format geliefert.
Besondere Merkmale:
Protein-freie Blockierung – Minimiert oder eliminiert Kreuzreaktivität in Verbindung mit proteinbasierten Blockierpuffern
Anwendungskompatibel –Effektiv in allen Arten von Proteinnachweissystemen, einschließlich Western Blots (Membranen), ELISA (Mikrotiterplatten) und Arrays (beschichtete Glasobjektträger)
Streptavidin-freundlich – Absolut frei von Biotin; keine mögliche Interferenz mit Avidin-Biotin-Nachweissystemen
Leistungsstark – Optimiert und validiert in vielen Proteinmethoden für ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis (d. h. keine Fluoreszenzlöschung von spezifischer Bindung und Signal, sondern Eliminieren von unspezifischer Bindung und Hintergrund)
Praktisch – geliefert als gebrauchsfertige 1X-Formulierung in TBS und PBS mit und ohne 0,05 % Tween™-20
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Proteinfreier Blockierpuffer |
| Konzentration | 1x |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 1 l |