Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free (TBS) Blockierpuffer
Blockieren von Membranen, Platten und andere Proben mit diesen gebrauchsfertigen PBS- und TBS-Formulierungen einer nicht-proteinhaltigen Verbindung, um einen extrem niedrigen Hintergrund zu erzielen.
Marke: Thermo Scientific™ 37573
186.02 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pierce proteinfreier Blockierpuffer ist eine nicht-proteinhaltige Verbindung, die eine effektive Blockierung für membranbasierte und plattenbasierte Proteindetektionsmethoden bietet, was zu einem extrem niedrigen Hintergrund führt. Wird in einem praktischen, gebrauchsfertigen Format geliefert.
Herkömmliche Blockierungspuffer enthalten Proteine, die mit Immunnachweissystemen kreuzreagieren können, was einen hohen Hintergrund und ein reduziertes Signal zur Folge hat. Herkömmliche kommerzielle Alternativen zu proteinbasierten Blockierungsmitteln sind wirkungslos. Pierce Protein-Free Blocking Buffers sind proteinfrei und sind beim Blockieren von Platten, Membranen und anderen Oberflächen für ELISA, Western Blotting, Glas-Objektträger-Arrays und andere Anwendungen äußerst effektiv.Leistungsmerkmale:
Protein-freie Blockierung – Minimiert oder eliminiert Kreuzreaktivität in Verbindung mit proteinbasierten Blockierpuffern
Anwendungskompatibel – Effektiv in allen Arten von Proteinnachweissystemen, einschließlich Western Blots (Membranen), ELISA (Mikrotiterplatten) und Arrays (beschichtete Glasobjektträger)
Streptavidin-freundlich – Absolut frei von Biotin; keine mögliche Interferenz mit Avidin-Biotin-Nachweissystemen
Leistungsstark – Optimiert und validiert in vielen Proteinmethoden für ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis (d. h. keine Fluoreszenzlöschung von spezifischer Bindung und Signal, sondern Eliminieren von unspezifischer Bindung und Hintergrund)
Praktisch – Lieferung als gebrauchsfertige 1x-Formulierung in TBS und PBS mit und ohne 0,05 % Tween™ 20
Spezifikation
Proteinfreier T20 (PBS) Blockierpuffer | |
1 l | |
ELISA, Western Blot | |
1x | |
Nicht-proteinhaltige Verbindung |
Proteinfreier Blockierpuffer | |
Flüssig | |
Pierce™ | |
PBST | |
Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem Öffnen das Produkt bei 4 °C lagern |