Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentrator PES, 20 bis 100 ml
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentratoren PES sind einfach zu bedienende Zentrifugalgeräte, die eine schnelle Verarbeitung und eine hervorragende Rückgewinnung von Proteinproben ermöglichen.
35.75 € - 36.48 €
Spezifikation
Material (Membran) | PES |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konzentration, Entsalzung und Pufferaustausch biologischer Proben |
Menge | Gehäuse 1pk |
Typ | Zentrifugensäule, Flasche |
Volumen (metrisch) | 20 bis 100 ml |
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16301964
|
Thermo Scientific™
88534S |
5 kDa |
36.21 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16311964
|
Thermo Scientific™
88535S |
10 kDa |
35.80 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16321964
|
Thermo Scientific™
88536S |
30 kDa |
36.48 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16331964
|
Thermo Scientific™
88537S |
100000 |
35.75 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce™ Konzentratoren sind anwenderfreundliche Zentrifugationsgeräte, die eine schnelle Verarbeitung und eine hervorragende Rückgewinnung von Proteinproben ermöglichen. Diese Einweggeräte zur Ultrafiltration enthalten eine PES-Membran (Polyethersulfon) für die Konzentration, Entsalzung und den Pufferaustausch biologischer Proben, wie Gewebekulturmedien, Antiserum, monoklonale Antikörperpräparate und Chromatographiefraktionen. Sie können auch verwendet werden, um nach Proteinmodifikationsreaktionen eine nicht gebundene Markierung zu entfernen.Die PES-Membran in diesen Geräten ist in fünf verschiedenen Molekulargewichtgrenzen (MWCO) in Höhe von 3 K, 5 K, 10 K, 30 K und 100 K erhältlich und kann für die Verarbeitung von Probenvolumina zwischen 100μl und 100 ml verwendet werden. Die MWCOs sind zur einfachen Identifizierung an den Seiten der Konzentratoren eingeätzt, während ein durchsichtiges Fenster mit Graduierungen an den Seiten jedes Geräts die visuelle Bestimmung des konzentrierten Probenvolumens (Retentat) ermöglicht. Das einzigartige Design liefert zuverlässige und gleichbleibende Ergebnisse. Es sind mehrere Gerätegrößen für maximale Probenvolumina von 0.5 ml, 6 ml, 20 ml und 100 ml erhältlich.
- Schnelle Verarbeitung—das einzigartige Design minimiert die Membranverunreinigung, und eine Probenkonzentration vom 10 bis 30-Fachen kann in 5–30 Minuten bei 10K MWCO erreicht werden (geräteabhängig — die Zeiten können bei anderen MWCOs variieren), selbst bei stark partikelhaltigen Lösungen.
- Hohe Rückgewinnung— Behalten Sie >90 % der Proteinproben beim Entfernen von Kontaminanten oder beim Austausch von Puffern.
- Komfortabel—Eindeutige Markierungen, breite Probenkammer und herausnehmbare Filtratkammer.
- Gerätekompatibel—Kann mit Standardzentrifugen verwendet werden, die entweder Rotoren mit festem Winkel oder Ausschwingrotoren haben.
Spezifikation
PES | |
Gehäuse 1pk | |
20 bis 100 ml |
Konzentration, Entsalzung und Pufferaustausch biologischer Proben | |
Zentrifugensäule, Flasche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentrator PES, 20 bis 100 ml