Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Protein A, G, A/G and L Coated Plates provide an alternative to direct, passive adsorption methods for immobilizing antibodies for ELISA and other plate-based assay techniques.
Marke:  Thermo Scientific™ 15154
286.90 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10094453
  • 302.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
These plates are uniformly and stably coated with one of four popular immunoglobilin-binding proteins (Protein A, Protein G, Protein A/G, or Protein L). They enable antibodies, or pre-established antibody-antigen complexes, to be captured to wells of the polystyrene plate for subsequent detection in plate readers. The strategy is useful for a variety of assay situations, but it is generally not suitable for sandwich-type ELISA.
Thermo Scientific Pierce Proteinbeschichtete Platten bieten eine Alternative zu direkten, passiven Adsorptionsmethoden zur Immobilisierung von Antikörpern für ELISA und andere plattenbasierte Assay-Verfahren.
Highlights
• Erhalt der Antikörperaktivität, die verloren gehen kann, wenn Antikörper durch passive Adsorption immobilisiert werden
• Orientierung der Antikörper für maximale Antigen-bindende Kapazität
• Immomobilisieren von Antikörpern für Plattenassays ohne vorherige Reinigung
• Sicherstellung einer minimalen Variation (<5 % Well-Well) durch konsistente Beschichtung
• Verringerung einer unspezifischen Bindung, da Platten mit SuperBlock Blockierpuffer vorblockiert wurden
• Binden von 2 bis 5 pmol Antikörper pro Well (basierend auf Tests mit Kaninchen-IgG)
Protein A/G-beschichtete Platten
• Fusionsprotein, das vier antikörperbindende Stellen aus Protein A und zwei aus Protein G
• Bindet an die meisten IgG-Arten, da es die Besonderheiten von Protein A und Protein G kombiniert
• Bindet an Fc-Antikörperbereiche und stellt optimale Ausrichtung sicher
• Bindet gut mit einem breiten Sortiment an pH
Protein A-beschichtete Platten
• Bindet stark an IgG von Mensch, Kaninchen, Meerschweinchen, Schwein, Hund und Rhesusaffen
• Bindet stark an Maus IgG2a, IgG2b- und IgG3
• Bindet an Fc-Antikörperbereiche für optimale Orientierung
Protein G-beschichtete Platten
• Bindet stark an IgG vieler Spezies, einschließlich Mensch, Maus, Kaninchen, Schaf und Ziege
• Bindet nur an IgG – keine Kreuzreaktivität mit anderen Antikörperklassen
• Bindet an Fc-Antikörperbereich für optimale Orientierung
Protein L-beschichtete Platten
• Bindet an alle Klassen von Immunglobulinen (IgG, IgM, IgA, IgE und IgD)
• Bindet and die VL-Region der Kappa-Leichtketten (Human I, III, IV und Maus I) ohne Beeinträchtigung der antigenbindenden Stellen
• Bindet an Fab-Fragmenten und ScFv
• Bindet kein Immunglobulin von Rind, Ziege oder Schaf
• Bindet schwach an Kaninchen-Immunglobulin
• Vorblockiert zur Reduktion einer unspezifischen Bindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität
Weiß, 96-Well
Pierce™
Mikrotiterplatte
96
5 Platten
Hinweis: Die Platten werden auf 1 µl aktiviert und mit dem Thermo Scientific SuperBlock Blockierungspuffer vorblockiert geliefert. Verwenden Sie diese Platten nur für Einzelantikörper-Assays. Bei mehreren Antikörperassays, wie z. B. Sandwich-ELISAs, kann der erste Antikörper nicht alle Bindungsstellen blockieren, und nachfolgende Antikörper binden an die Platte, was zu Falsch-positiven führt.
Platten nach Erhalt bei 4 °C in ungeöffneten Beuteln lagern. Geöffnete, nicht benutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel geben und bei 4 °C mit Trockenmittel lagern Platten werden ungekühlt versendet.
Chemilumineszenz
Weiß
Polystyrol
Protein A
SuperBlock™ Puffer