Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G UltraLink™ Resin
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G UltraLink Harz ist ein äußerst strapazierfähiges Säulenmaterial aus Polyacrylamidgranulat, in dem rekombinantes Protein A/G für die Verwendung in IgG-Aufreinigungsverfahren immobilisiert wurde.
UltraLink Resin ist ein Azlacton-aktiviertes Polyacrylamid-Säulenmaterial, das hydrophil, ladungsfrei, hochgradig vernetzt, robust und porös ist und eine hohe Kapazität besitzt. Dieses Säulenmaterial eignet sich besonders für Mitteldruck-Chromatographieverfahren, wenn große Probenvolumina schnelle Flüsse erfordern (FPLC-Chromatographie) und für Einsatzfälle umfangreicherer Größenordnungen. Im Gegensatz zu herkömmlichem Säulenmaterial mit Agarosegranulat wird UltraLink Säulenmaterial bei hohen Flussraten, die Drücke bis zu 25 psi generieren, nicht zerquetscht oder zerrieben.
Besondere Merkmale:
-
Immobilisiertes Protein A/G – bindet spezifisch IgG vno mehreren Säugetierarten, insbesondere den meisten Untertypen von humanem und Kaninchen-IgG
Standardkapazität – Beladung von immobilisiertem Protein A/G bietet ein Bindungsvermögen von ca. 20 mg humanem IgG pro Milliliter Harz
UltraLink Harz – auf Acrylamid basiertes Säulenmaterial, das eine Alternative zu Säulenmaterial aus vernetztem Agarose für Anwendungen mit mittlerem Druck bietet
Eigenschaften von Thermo Scientific UltraLink Harz:
- Unterstützung von pH-Stabilität: 1 bis 13
- Durchschnittliche Partikelgröße: 50 bis 80 Mikrometer
- Ausschlussgrenze: größer als 2.000.000 Dalton
- Durchschnittliche Oberfläche: größer als 250 m2 pro Gramm Beads
- Durchschnittliches Porenvolumen: mehr als 1,2 ml pro Gramm Granulat(> 60 % des Granulatvolumens)
- Porengröße: 500 bis 1000 Angström (50 bis 100 nm)
- Maximale Lineargeschwindigkeit: 3000cm pro Stunde
- Maximaldruck: 100 psi (6,9 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann. (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Harz |
| Produktlinie | Pierce, UltraLink |
| Säulentyp | UltraLink™ Harz, Affinität |
| Format | Flasche |
| Stationäre Phase | Protein A/G |
| Aufreinigungsziel | IgG-Antikörper |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei -4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Menge | 2 ml |