Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2 ml
20 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
20 Milliliter
Beschreibung
- Protein A/G: Immobilisiertes rekombinantes Fusionsprotein der Antikörper-bindenden Domänen von Protein A und Protein G ermöglicht eine polyklonale IgG-Aufreinigung für nahezu alle Säugetierarten
- Agarose-Harz – der Träger ist eine vernetzte 6%ige gekörnte Agarose (CL-6B), das beliebteste Harz zur Affinitätsreinigung von Proteinen
- Inert und stabil – erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein A/G durch ladungsfreie, laugenresistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
- Hohe Kapazität – Diese „Plus“-Variante der Pierce Protein A/G-Agarose enthält eine große Menge an immobilisiertem Protein A/G und bietet damit eine Bindungskapazität von mehr als 50 mg humanem IgG/ml-Harz
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Agarose |
| Stationäre Phase | Protein A/G |
| Aufreinigungsziel | IgG-Antikörper, Ig-Antikörper |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antikörperaufreinigung |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2 – 8 °C) lagern. |
| Kitinhalt | Protein A/G, Agaroseharz |
| Menge | 20 mL |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Form | Agarose-Bead |